Avantor® ACE® HPLC- ja UHPLC -kolonnit
Avantor® valmistaa täysin reagoimattomien (ultra-inert) Avantor® ACE® UHPLC/HPLC -kolonnien valikoimaa. Avantor® ACE®-faaseissa on hyödynnetty LC-stationäärifaasin uusimpia kehitysaskeleita, mikä lisää selektiivisyysvaihtoehtoja luotettavuudesta tinkimättä.
Avantor® ACE® LC -faasien avulla voi ratkaista kromatografisia haasteita. Niihin sisältyvät ainutlaatuiset C18-AR-, C18-PFP-, C18-Amide-, CN-ES-, SuperC18- ja SuperPhenylHexyl-faasit sekä paljon muita 100 Å- ja 300 Å -faaseja. Voit katsoa, kuinka Avantor® ACE®-selektiivisyys voi auttaa sinua kromatografisissa haasteissa. Avantor® ACE® – ylivoimaiset LC-kolonnit.
NEW! Avantor® ACE® Excel Glycan Column
NEW! Avantor® ACE® Excel Oligo Column
Avantor® ACE Stationary Phase Portfolio
• 17 different stationary phase selectivities based on fully porous inert silica
• Additional 2 stationary phases based on solid core particle technology with extended pH range
• 7 particle sizes with lengths between 30mm – 300mm
• Choice of column id’s between 0.075mm – 30mm
Avantor® ACE®-menetelmäkehityspakkaukset
Avantor® ACE®-menetelmäkehityspakkaukset ovat tehokkaita ja luotettavia UHPLC- ja HPLC-menetelmäkehitysratkaisuja, jotka tuottavat parhaan mahdollisen selektiivisyyden. Täysin reagoimattomaan, tehokkaaseen silikaan perustuvissa Avantor® ACE®-faaseissa on hyödynnetty LC-stationäärifaasin uusimpia kehitysaskeleita. Käytössäsi on entistä useampia selektiivisyysvaihtoehtoja luotettavuudesta tinkimättä.
Avantor® ACE® HILIC
ACE® HILIC -kolonnit on suunniteltu HILIC-kromatografiaan, ja ne ovat erityisen hyödyllisiä poolisten analyysien erottelussa. Olemme käyttäneet menetelmien kehittämisessä järjestelmällistä lähestymistapaa, jonka tuloksena HILIC-erottelut onnistuvat kolonneilla hyvin ja niiden toistettavuus on erinomainen. Kolonneja on saatavana kolmessa patentoidussa HILIC-faasissa (HILIC-A, HILIC-B ja HILIC-N).
Avantor® ACE -menetelmänkehityspakkaukset Chromsword -menetelmänkehitysohjelmalla
Ratkaise HPLC -menetelmänkehityksen haasteet käyttämällä Avantor® ACE -kolonnenja ja ChromSword 2 -menetelmänkehitysohjelmaa. Avantor® Ace ChromSword Method Development Kit sisältää kuusi Avantor® ACE -kolonnia, joissa on selektiivisyydeltään toisistaan eroavat faasit. Pakettiin kuuluu kuuden kuukauden lisenssi tietokoneohjelman ChromSword 2 offline-version käyttöön sekä Avantor® ACE:n spesialistiryhmän tekninen tuki.
Avantor® ACE® Equivalence™ C18
Avantor® ACE® Equivalence™ C18 -kolonnit on kehitetty laadukkaiksi ja edullisiksi vaihtoehdoiksi useille HPLC-kolonni-tuotemerkeille.
Erinomainen tehokkuus ja toistettavuus
Saatavana hiukkaskoossa 3 tai 5 µm
Avantor® ACE® KNOWLEDGE ZONE
Haluamme kehittää ratkaisuja, jotka täyttävät lääke- ja biotekniikkayrityksissä, yliopistoissa, sairaaloissa, tutkimuskeskuksissa, valtion virastoissa ja ympäristö- ja prosessinohjausaloilla työskentelevien analyytikkojen tarpeet.
Meidät tunnetaan erinomaisesta laadusta ja kilpailukykyisistä tuotteista, joiden taustalla on asiantunteva tekninen tuki ja jälkimarkkinointipalvelu.
Me Avantor® ACE® Knowledge Zonessa haluamme jakaa tietämyksemme kanssasi.
Lataa kattava Avantor® ACE®-sovellusopas | Ota yhteyttä tekniseen tukeen |