Asecos-kemikaalikaapit
Erilaiset kemikaalikaappityypit
Q-Line: herkästi syttyvien aineiden paloturvakaapit
Q-Line-kemikaalikaapeissa voit säilyttää herkästi syttyviä aineita, kuten asetonia, dikloorimetaania, sykloheksaania, dietyylieetteriä, etanolia, heksaania, ksyleeniä ja propanolia.
UB-Line: pöydän alle sijoitettava UB-S-90K-paloturvakaappi
Näissä pöydän alle sijoitettavissa kemikaalikaapeissa voi säilyttää herkästi syttyviä nesteitä. UB-Line-kaapit mahtuvat vetokaapin alle. Saatavana myös jäähdyttävä malli.
V-line: tilaa säästävä paloturvakaappi
Tähän kapeaan mutta syvään paloturvakaappiin mahtuu yhtä paljon tuotteita kuin tavalliseen kaappiin. V-Line-kaapeissa on kiinnitetty huomiota käyttömukavuuteen. Kaapissa on sähkökäyttöinen ulosvedettävä hyllystö, joten myös hyllyn takaosasta saat otettua helposti haluamasi tuotteet.
SL-Line: kemikaalikaapit hapoille ja emäksille
SL-Line-kaapeissa voit säilyttää turvallisesti happoja ja emäksiä niille tarkoitetuissa omissa osastoissaan. SL-Line-kaapeissa voit säilyttää mm. typpihappoa, suolahappoa, natriumhydroksidia ja kaliumhydroksidia.
PYYDÄ TARJOUSTA
25 VUOTTA EDISTYSASKELIA – ASECOS JUHLISTAA MERKKIVUOTTAAN 2019 YHDESSÄ VWR:N KANSSA!
Jos haluat säilyttää syttyviä nesteitä, happoja, emäksiä tai metalleja turvallisesti, ratkaisu on vain yhden napsautuksen päässä...
Lataa MAKSUTTA
UUTTA! Webinaari liittyen kemikaalien turvalliseen säilyttämiseen ja käsittelyyn laboratoriossa!
Asiantuntijatietoa, joka auttaa tekemään laboratoriostasi turvallisemman!
KATSO TÄSTÄ
Tutustu asecos®-kemikaalikaappien ominaisuuksiin katsomalla nämä lyhyet videot
V-LINE
Uudet asecos® V-line-paloturvakaapit, joissa on sähköisesti ulos tuleva pystymallinen hyllystö.
K-UB LINE
TURVALLINEN VAIHTOEHTO! Pöydän alle mahtuva paloturvakaappi, jossa on jäähdytysyksikkö ja ilmaa kierrättävä suodatinjärjestelmä. Herkästi syttyvien vaarallisten aineiden rajoittamattomaan säilytykseen työskentelyalueilla standardien EN 14470-1 ja TRGS 510 mukaisesti. Palosuojausluokka: 90 minuuttia (tyyppi 90).
TUOTEVERTAILU
Tässä vaikuttavassa videossa vertaillaan nykyisin käytössä olevia kaappityyppejä rasituskokeessa. KATSO ja MIETI, sillä kyse on omasta TURVALLISUUDESTASI!
TURVALLISUUSOMINAISUUDET
Mikä tekee säilytyskaapista turvallisen? Tutustu ominaisuuksiin, jotta voit tehdä varmasti oikean ratkaisun.
Selaa suosituimpia ASECOS-tuotteita ja kysy asiantuntijoiltamme neuvoa. Näin saat juuri itsellesi sopivan ratkaisun.
Välinpitämättömyydellä vaarallisten aineiden säilytyksessä voi olla vakavia seurauksia
Tulipalon sattuessa...
Herkästi syttyvien aineiden varasto saattaa palon leviämisen nopeuttamisen lisäksi räjähtää
Seurauksena voi olla vammoja tai kuolema
Ympäristövahinko
Toimitilan tuhoutuminen ja toiminnan keskeytyminen
Oikeusvaikutukset
Vakuutusyhtiöt kieltäytyvät maksamasta korvauksia