Puhdastilan lattiapinnoitteet
Kontaminaatioita ehkäisevässä lattiapinnassa käytetään patentoitua polymeeria, joka kerää itseensä 98 % jalkojen ja pyörien mukana kulkeutuvista hiukkasista. Ne tarttuvat lattian pintaan ja irtoavat vain kostealla pesulla. Lattiapinnan ominaisuudet palautuvat moppaamisen, huuhtelun ja kuivauksen jälkeen.
Pinnoite on ohut (vain 2,5 mm) ja sen reunat on pyöristetty, joten siihen ei voi kompastua. Sen päällä on helppo työntää kärryjä. Kontaminaatiota ehkäisevä lattiapinta liimataan lattiaan, joten se pysyy hyvin paikoillaan ja kestää pitkään. Lattiapinta soveltuu kävelyn lisäksi raskaille nostotrukeille ja nokkakärryille, koska se kestää raskaitakin painoja.
Polymeeri ehkäisee bakteerien kasvua ja sähköstaattisia varauksia eikä siinä ole haihtuvia aineita. Siksi nämä lattiapinnoitteet ovat ihanteellinen ratkaisu kontaminaatioiden ehkäisyyn pukeutumistiloissa, materiaalien vastaanottoalueilla ja puhdastiloissa.