Puhdastilan suojalasit
Sekä autoklavoitavat että kertakäyttöiset suojalasit ovat huurtumattomia, niissä on optisesti korjatut kovapinnoitteiset linssit ja epäsuora ilmavaihto. Sopivat silmälaseja käyttäville. Täysin lateksittomia. Kaikki steriilit kertakäyttöiset suojalasit tarkastetaan yksitellen laadun varmistamiseksi. Ne sopivat lääketieteellisten työskentelyyn, henkilösuojaimiksi ja kaikkialle, missä suojalaseja tarvitaan.
Tuotevalikoima
Suojalasit
Valitse haluamasi alla olevasta tuoteluettelosta ja määritä hakukriteerit...