Akkreditoitu kalibrointi ja pipettien korjaus standardin ISO 8655 mukaisesti
Akkreditoitu kalibrointi ja pipettien korjaus standardin ISO 8655 mukaisesti
Nopea, luotettava, asiantunteva
VWR:n valmistajasta riippumaton pipettien kalibrointipalvelu tarjoaa korkeimpien standardien mukaiset jäljitettävät tulokset, joten laitteet ovat varmasti vaatimustenmukaiset. Palveleva huoltokeskuksemme sijaitsee Hollannissa.
Hyödyt:
  • Akkreditoitu standardin ISO 17025 mukaisesti
  • Todistetusti luotettava laatu
  • Yksityiskohtainen prosessin dokumentointi
  • Kaikki valmistajat
  • Kaikki nesteenkäsittelyvälineet, myös lasitarvikkeet
  • Kaikenlaiset tutkimukset, myös asiakkaiden toiveiden mukaiset tutkimukset
  • Standardin ISO 8655 mukainen kalibrointi
  • Sertifikaatit, joista käy ilmi sekä laitteen alkuperäinen tila että lopputulos
  • Alkuperäisten laitevalmistajien varaosat
Tarjouspyyntö
VWR on 20 vuoden kalibrointi-, korjaus- ja huoltokokemuksellaan luonut pipettien huoltovakuutuksen (PIP, Pipette Insurance Plan), joka räätälöidään asiakkaan tarpeiden mukaan:
VWR Light – taloudellinen kalibrointi ja säätö
Jos pipetit kalibroidaan useita kertoja vuodessa, kunnossapitoa ei välttämättä tarvitse tehdä jokaisen kalibroinnin yhteydessä. PIP-huoltovakuutus on vastaus tähän tarpeeseen. Sen voi kätevästi yhdistää VWR Care-, VWR Eco- ja VWR Pro -paketteihin.
VWR Eco – ennaltaehkäisevä huolto, taloudellinen kalibrointi ja säätö
Kun ISO-yhdenmukaisuutta ei tarvita, VWR Eco on taloudellinen ratkaisu pipeteillesi. Takaamme pipettisi toimivan täydellisesti ja taloudellisesti, sillä vakuutus sisältää 2*4-mittausten lopputilakalibroinnin ja kattavan ennaltaehkäisevän kunnossapidon.
VWR Pro – ennaltaehkäisevä kunnossapito, taloudellinen kalibrointi ja säätö standardin ISO 8655 mukaisesti
Kuten VWR Eco -pakettikin, myös VWR Pro sisältää kattavan ennaltaehkäisevän kunnossapidon, joka varmistaa, että pipettisi toimivat aina täydellisesti. Lisäksi pipeteille tehdään lopputilakalibrointi 3*10-mittauksilla standardin ISO 8655 mukaisesti.
VWR-yhdenmukaisuus – GLP/GMP-huoltovakuutus standardin ISO 8655 mukaisesti
Ennen ennaltaehkäisevää kunnossapitoa teemme alkutilakalibroinnin 3*10-mittauksilla. Sen jälkeen teemme ennaltaehkäisevän kunnossapidon ja lopputilakalibroinnin 3*10-mittauksilla. Saat siis kaksi kalibrointisertifikaattia, yhden alkutilakalibroinnista ja toisen lopputilakalibroinnista.
VWR Care – takaa pipettiesi pysyvän huippukunnossa
Kalibrointi on laadunvarmistuksen vakiokäytäntö, mutta entäpä ennaltaehkäisevä kunnossapito? VWR Care on tarkoitettu niille asiakkaille, jotka kalibroivat pipettinsä itse säännöllisesti mutta eivät tee ennaltaehkäisevää kunnossapitoa. Tässä paketissa VWR huolehtii ennaltaehkäisevästä kunnossapidosta muttei kalibroinnista. Tämän paketin avulla pidät pipettisi huippukunnossa, mutta se ei kuitenkaan vielä takaa, että pipettien tarkkuus ja toistettavuus olisivat vaatimusten mukaiset.
Kaikki teknikkomme ovat valmistajien kouluttamia ja hyväksymiä. Huoltokeskus sijaitsee Hollannissa. ISO 17025 -sertifioinnin ansiosta voimme tehdä kalibroinnin joko paikan päällä tai asiakkaan luona. VWR on ainoa yritys, jonka kaikki pipettien valmistajat ovat hyväksyneet FDA-, ISO- ja GMP/GLP-säädösten mukaisesti.