Jääkaapit
Liebherrin kipinätön MediLine-laboratoriojääkaappi, ATEX, LKexv
Lämpötila jakautuu erittäin yhdenmukaisesti ja tasaisesti, sillä laitteessa on mekaaninen ilmankierto ja elektroninen säädin. Laite on suunniteltu erityisesti räjähdysherkkien ja helposti syttyvien aineiden säilytykseen.
Työpöydän alle sijoitettavat MediLine-laboratoriojääkaapit, Compact, LKUv
820 mm korkeat mallit sopivat lähes minkä tahansa laboratoriotyöpöydän alle. Lämpötila jakautuu erittäin yhdenmukaisesti ja tasaisesti, sillä laitteessa on mekaaninen ilmankierto ja elektroninen säädin.
Sisältä kipinätön MediLine-jääkaappi/-pakastin, ATEX, LCexv
Sisältä kipinätön jääkaappi/pakastin räjähdysherkkien ja helposti syttyvien aineiden säilytykseen.
Koko jääkaappivalikoima
Tutustu VWR:n koko jääkaappivalikoimaan täällä.