Masterflex®:n peristalttiset pumput ja nesteenkäsittelyratkaisut
Carousel
Masterflex® :n peristalttiset pumppujärjestelmät on suunniteltu pitkäikäisiksi. Ne tarjoavat ylivoimaisen tarkkuuden ja toistettavuuden sekä takaavat optimaalisen suorituskyvyn tutkimusvaiheesta tuotantoon asti.
Pumpuissamme hyödynnetään uusinta biometrista tekniikkaa, kuten pilvipohjainen MasterflexLive® -yhteys, helppo ohjaus ja letkujen vaihto sekä peristalttisten pumppujen vähäinen huolto ja kustannustehokkuus.
Valittavana on monenlaisia virtauksia erilaisilla peristalttisilla pumppusarjoilla:
- Masterflex Ismatec® -sarjat 0,0001–365 ml/min
- Masterflex L/S® -sarjat 0,00005–3 400 ml/min
- Masterflex I/P® -sarja 0,001–26 l/min
- Masterflex B/T® -sarja 0,3–42 l/min
Yli 10 000 pumppuvaihtoehdon ja monien letkumuotoilujen ansiosta löydät tarvitsemasi Masterflex® -tuotemerkiltä.
Huipputuotteet biofarmasiaan ja sen ulkopuolelle
Peristalttiset pumput
MasterSense™ smart pump systems
NEW integrated sensor technology, intuitive touchscreen and MasterflexLive® remote monitoring for the biopharma industry of tomorrow
Find your pumpNesteenkäsittelyratkaisujen ominaisuudet ja edut
Nesteenkäsittelyratkaisumme on suunniteltu tukemaan koko yritystäsi. Järjestelmämme tukee jäljitettävyyttä ja IQ/OQ/PQ:ta.
Pumppujamme on jo pitkään käytetty seuraaviin tarkoituksiin:
- Bioprosessointi
- Kemikaalien syöttö
- Elintarvikkeet ja juomat
- kosmetiikan annostelu
- Painovärit/pinnoitteet
- Massa ja paperi
- Puolijohde
- Vesi ja jätevesi
Lisäksi pumpuissamme on vertaansa vailla olevia etuja, kuten:
- Vankka patentoitu rakenne, joka ei hajoa vaativissa ympäristöissä
- Huippulaatua tarkkuuden, täsmällisyyden ja toistettavuuden osalta
- Suuritilavuuksinen järjestelmä, jossa neste koskettaa vain letkumateriaalia
Nesteenkäsittelyratkaisuja – tutkimuksesta tuotantoon
Omistautunut takaamaan koko nestepolkusi menestyksen tutkimuksesta tuotantoon.
Masterflex® on omistautunut menestyksellesi aina laboratoriotutkimuksesta täysimittaiseen tuotantoon. Vankkatekoiset pumppumme ja letkumme kestävät, mikä tarkoittaa vähemmän keskeytyksiä tieteellisen prosessin aikana sekä luotettavaa tarkkuutta ja standardien, toimenpiteiden ja määräysten täydellistä noudattamista.
Esiteltävät tuotteet
Räätälöidyt palvelut ja työkalut
Räätälöidyt ratkaisut
Räätälöityjen pumppujen yhteistyökumppani – ideoiden toteuttamista jo yli 50 vuoden ajan.
Lue lisää
Mukautetut pituuteen leikatut letkut
Olemme joustavia vastaamaan tarpeitasi ja säästämään aikaa ja rahaa. Valitse letkutyyppi, pituus ja määrä.
Lue lisää
MasterflexLive®
MasterflexLive® mahdollistaa kaikkien pumppuparametrien reaaliaikaisen seurannan.
Lue lisää
Masterflexin kertakäyttöiset tuotteet
Kertakäyttöisten steriilien bioprosessikokoonpanojen toimittaja
Lue lisää
Masterflex-valintatyökalu
Löydä suositeltava peristalttinen pumppujärjestelmä alle kuudella kysymyksellä!
Lue lisää
Ota yhteyttä Masterflex®:iin, joka on osa Avantoria
Ota yhteyttä Masterflex®:iin (osa Avantoria) ja pysy ajan tasalla edistyneistä ja innovatiivisista nestepolkuratkaisuista:
- Tapaustutkimukset
- webinaareilla
- Oppaat ja ohjeet
Laajennamme jatkuvasti tuotevalikoimaamme palvellaksemme sinua paremmin. Katso kaikki Masterflex-tuotteet.