Kontaktimaljat & näytteenottolevyt
Kontaktimaljat on pakattu kaksin- tai kolminkertaiseen pakkaukseen puhdastiloja varten. Saatavana neutraloivan TLHTh-aineen (Tween, lesitiini, histidiini, tiosulfaatti) kanssa, mukana toimitetaan säteilytyssertifikaatti. 
Laskeumamaljat aktiivista tai passiivista ilman valvontaa varten. Toimitetaan plisteri- tai tavallisessa pakkauksessa.
Tuotevalikoima
Kontaktimaljat
Helppo ja tehokas tapa pintojen mikrobiologisen kontaminaation havaitsemiseen.
Näytteenottolevyt
Näytteenottolevyjen avulla voidaan turvallisesti, luotettavasti, edullisesti ja nopeasti testata pintojen ja nesteiden mahdolliset bakteerit, hiivat ja homeet...
Mini-inkubaattori
Pienikokoiset inkubaattorit näytteenottolevyjen inkubointiin.