Desinfioinnin valvonta
Kvalitatiiviset ja kvantitatiiviset testiliuskat puhdistuksen ja desinfioinnin tarkistamiseen elintarviketeollisuudessa ja siihen liittyvillä teollisuuden aloilla.
Merckoquant (MQ) tarjoaa kvalitatiiviset liuskat, jotka käyttävät väriasteikkoa ja ilmoittavat parametrin konsentraatioalueen sekunneissa ilman tarvetta muille reagensseille.
Reflectoquant (RQ) tarjoaa kvantitatiiviset liuskat, jotka mitataan pienessä RQflex® 10 -reflektometrissä ja antavat tulokset alle minuutissa.
Tilattavat esitteet: w286183 "Mission Accomplished from Merck" ja w285102 "Water and food analytics"
LATAA PDF