Laminaarivirtausjärjestelmät
Laminaarivirtausjärjestelmät on suunniteltu suojaamaan herkkiä tuotteita ulkoiselta kontaminaatiolta. Järjestelmän erittäin puhdas työtila saadaan aikaan HEPA-suodattimien läpi kulkevan ilmavirran avulla. Ilmavirtaus voi olla pysty- tai vaakasuuntainen.