NovaClean™-tuoteperheen puhdistusaineet puhdastiloihin
Ionittomat puhdistusaineet poistavat puhdastiloissa ja kriittisissä laboratorioissa yleisiä hiukkasia ja jäämiä. Nämä puhdastilojen pesuaineet, joissa on vain vähän suoloja ja metalleja (ppb-alueella), soveltuvat hyvin puolijohde-, elektroniikka-, lääkintälaite- ja lääketeollisuuteen.
NovaClean™-puhdistusaine laboratorio- ja lasipuhdastiloihin
Liuotinpohjainen pesuaine, joka on suunniteltu käytettäväksi suoraan puhdastilojen työpinnoille, kuten lasille, ruostumattomalle teräkselle, epoksille, akryylille ja maalatuille pinnoille. Vapaasti huuhdeltava ja biohajoava.
NovaHol™ puhdastilan puhdistusaine
NovaHol™, jonka koostumus vastaa alkuperäistä NovaClean™-puhdistusainetta, sisältää kuivumista nopeuttavaa isopropyylialkoholia. NSF-luokitus, luokka A1 (yleispuhdistusaineet).