Pyöröhaihduttimet
Pyöröhaihdutin
Laitteella voi tehokkaasti ja hellävaraisesti poistaa liuottimia näytteistä alipaineessa. Tämän ansiosta liuottimet haihtuvat nopeammin alhaisissa lämpötiloissa.
Fysikaalinen tai lämpöön perustuva erottelu on yleinen tekniikka monissa kemian laboratorioissa. VWR tarjoaa näiden tekniikoiden automatisointiin laajan valikoiman varusteita, kuten erittäin edulliset ja laadukkaat IKA / VWR Collection -pyöröhaihduttimet sekä kaikki tarvitsemasi lasitarvikkeet.
Tuotevalikoima
Haihduttimet
Erilaisia malleja, jotka soveltuvat tarvittavaan sovellukseen täydellisesti...
Pumput
Laaja valikoima pumppuja kaikkiin käyttötarkoituksiin...
Jäähdyttimet
Valikoima jäähdyttimiä, jotka on suunniteltu käytettäväksi pyöröhaihduttimien kanssa. Ne takaavat vakaat ja toistettavat jäähdytysolosuhteet...