Lasidekantterit, matala malli, Super Duty
Toimittaja: DURAN Group
DURAN®, kirkas.
  • Vahvistetun ja tukevan reunan ansiosta stabiilimpi kuin tavalliset lasidekantterit.
  • Kauttaaltaan tasapaksut seinämät
  • Erittäin kemikaalinkestävä, hyvä lämmönkestävyys
Selkeät asteikot ja alue merkinnöille. Suosittelemme, että Super Duty lasidekanttereita lämmitetään hitaasti ja tasaisesti, jolloin lasiin ei muodostu lämpöjännitteitä. Erittäin korkeita lämpötiloja tai nopeita lämpötilanmuutoksia edellyttäviin töihin suositellaan DURAN®-vakiodekanttereita, koska ne kestävät parhaiten lämpötilanmuutoksia. Ne eivät kuitenkaan ole mekaanisesti yhtä kestäviä kuin Super Duty dekantterit.
Dekanttereihin on painettu jäljityskoodi (erätunnus); eräsertifikaatti on saatavana osoitteesta www.duran-group.com
Kirjaudu sisään nähdäksesi sopimushintasi ja saatavuus tiedot.
  Muista minut tällä laitteella
TILAUS
Laajenna kaikki / Pienennä kaikki
Tilavuus Kork. O.D. Pak. VWR-tuoteluettelon nro Määrä
1000 ml 145 mm 105 mm 1 214-0207
Get a discount if you order 10 or more. Login in now for details.
150 ml 80 mm 60 mm 1 214-0199
Get a discount if you order 10 or more. Login in now for details.
2000 ml 185 mm 132 mm 1 214-0208
Get a discount if you order 10 or more. Login in now for details.
250 ml 95 mm 70 mm 1 214-0204
Get a discount if you order 10 or more. Login in now for details.
400 ml 110 mm 80 mm 1 214-0205
Get a discount if you order 10 or more. Login in now for details.
5000 ml 270 mm 170 mm 1 214-0209
600 ml 125 mm 90 mm 1 214-0206
Get a discount if you order 10 or more. Login in now for details.
Generate Barcodes Barcode Label Format: 
Generate PDF Catalog Page
Syötä tarkemmat tiedot.
Valitse tuote johon etsit Sertifikaattia.
Ilmoita eränumero. Tämä kenttä on pakollinen. Jos et tiedä VWR Chemicalsin eränumeroa syötä "x".
Enter Certificate Details
Select Product:
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
tai
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Kuvaus Tuoteluettelon nro Availability Tuote Sinun hintasi Price Per lkm