Pullot, leveä suuaukko, kierrekorkki, sarja 303
Toimittaja: KAUTEX TEXTRON
LDPE, läpinäkyvä
Soveltuvat erinomaisesti näytteiden keräykseen, säilytykseen ja kuljetukseen. Ihanteellinen nesteille, tahnoille ja rakeisille aineille. Leveä suuaukko helpottaa täyttämistä ja puhdistamista. Ei mitta-asteikkoa.
  • Hyvä kemikaalinkestävyys
  • Vuotamaton, kestävä ja monikäyttöinen
  • Soveltuvat elintarvikkeiden pakkaukseen ja säilytykseen
Kirjaudu sisään nähdäksesi sopimushintasi ja saatavuus tiedot.
  Muista minut tällä laitteella
TILAUS
Laajenna kaikki / Pienennä kaikki
We are currently unable to calculate your contract price for this item. List price is being displayed temporarily. When your order is processed, you will be invoiced at your contract price even though list price is displayed now
Capacity Kierre Ø ext. Kork. Pak. VWR-tuoteluettelon nro Määrä
50 ml 32 mm 39,0 mm 76,0 mm 650 KAUT303-770528_SE
50 ml 32 mm 39,0 mm 76,0 mm 50 215-9034
100 ml 32 mm 48,0 mm 93,5 mm 480 KAUT303-770529_SE
100 ml 32 mm 48,0 mm 93,5 mm 20 215-9035
200 ml 40 mm 59,0 mm 114,0 mm 10 215-9036
250 ml 40 mm 64,0 mm 120,0 mm 260 KAUT303-770531_SE
250 ml 40 mm 64,0 mm 120,0 mm 10 215-9037
300 ml 40 mm 67,5 mm 128,0 mm 10 215-9038
500 ml 50 mm 77,0 mm 154,0 mm 130 KAUT303-770533_SE
500 ml 50 mm 77,0 mm 154,0 mm 10 215-9039
750 ml 50 mm 88,0 mm 173,0 mm 5 215-9040
1000 ml 65 mm 95,0 mm 205,0 mm 56 KAUT303-770535_SE
1000 ml 65 mm 95,0 mm 205,0 mm 4 215-9041
1500 ml 65 mm 108,0 mm 226,0 mm 4 215-9042
2000 ml 65 mm 120,0 mm 247,0 mm 33 KAUT303-770537_SE
2000 ml 65 mm 120,0 mm 247,0 mm 1 215-3113
Vaihtokierrekorkit
Kierre For bottles Pak. VWR-tuoteluettelon nro Määrä
32 mm 50/100 ml 1 215-0919
40 mm (303 serie)200/250/300 ml, (310 serie) 250/500 ml 1 215-3542
50 mm (303 serie) 500/750 ml, (310 serie) 1000 ml 1 215-3515
65 mm 1000/1500/2000 ml 1 215-3516
Generate Barcodes Barcode Label Format: 
Generate PDF Catalog Page
Syötä tarkemmat tiedot.
Valitse tuote johon etsit Sertifikaattia.
Ilmoita eränumero. Tämä kenttä on pakollinen. Jos et tiedä VWR Chemicalsin eränumeroa syötä "x".
Enter Certificate Details
Select Product:
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
tai
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Kuvaus Tuoteluettelon nro Availability Tuote Sinun hintasi Price Per lkm