Tiivistekalvo, PARAFILM® M
Toimittaja: Brand
Yleiskäyttöinen, osittain läpinäkyvä ja erittäin joustava kalvo on ilmatiivis ja kestää kosteutta. Kalvo venyy jopa 200 % ja tiivistää tehokkaasti epäsäännöllisen muotoisetkin pinnat.
  • Kestää polaarisia aineita, kuten suolaliuoksia sekä epäorgaanisia happoja ja emäksiä jopa 48 tunnin ajan
  • Tehollinen lämpötila-alue –45…+50 °C (sulamispiste noin 60 °C)
  • Myrkytöntä, ei sisällä pehmentimiä
Gas permeability in 24 hours at 23 °C and 50% relative humidity:
O2 (oxygen): ≤ 350 cm³/m²
N2 (nitrogen): ≤ 105 cm³/m²
CO2 (carbon dioxide): ≤ 1100 cm³/m²
Water vapor permeability in 24 hours at 37 °C and 90% relative humidity: 0,8 g/m²
Kirjaudu sisään nähdäksesi sopimushintasi ja saatavuus tiedot.
  Muista minut tällä laitteella
TILAUS
Laajenna kaikki / Pienennä kaikki
Pituus Leveys Pak. VWR-tuoteluettelon nro Määrä
75 m 50 mm 1 291-1214
75 m 100 mm 1 291-1212
38 m 100 mm 1 291-1213
15 m 500 mm 1 291-1211 Unavailable
unavailable Tätä tuotetta ei ole enää saatavana. Voit etsiä vaihtoehtoisia tuotteita selaamalla edellä olevia VWR-luettelon tuotenumeroita. Jos tarvitset lisätietoja, soita VWR-asiakaspalveluun numeroon (09) 8045 5300.
Generate Barcodes Barcode Label Format: 
Generate PDF Catalog Page
LISÄTARVIKKEET
Laajenna kaikki / Pienennä kaikki
Accessories
Tuote Väri Pak. VWR-tuoteluettelon nro Määrä
Annostelija Parafilm® M -tiiviste kirkas 1 631-0726
Generate Barcodes Barcode Label Format: 
Generate PDF Catalog Page
Syötä tarkemmat tiedot.
Valitse tuote johon etsit Sertifikaattia.
Ilmoita eränumero. Tämä kenttä on pakollinen. Jos et tiedä VWR Chemicalsin eränumeroa syötä "x".
Enter Certificate Details
Select Product:
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
tai
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Kuvaus Tuoteluettelon nro Availability Tuote Sinun hintasi Price Per lkm