Puskuriliuokset, 20 °C AVS TITRINORM®
Toimittaja: VWR Chemicals
  • AnalaR® NORMAPUR® -tuotteista valmistetut liuokset
  • Todellinen 20 °C mitattu arvo etiketissä, tarkkuus ±0,02 pH-yksikköä (pH 1- 10)
  • NIST SRM-jäljitettävä
  • Eränumero ja pakkauspäivä helpottavat jäljittämistä.
  • Analyysitodistus saatavana osoitteesta www.vwr.com
Tilaustiedot: Lisätietoja pH-puskurivalikoimasta eri pakkauskokoineen löytyy BDH Prolabo -tuoteluettelosta. Pyydä tarjous suurista määristä.
Analysed by an independent accredited control laboratory ISO EN 17025
Käyttöturvallisuustiedotteet saatavana osoitteesta www.vwr.com.
Pakkaus: * 5 litran muovipullo
** Bag in a box 5 litre
*** 1 litran annostelupullo
Kirjaudu sisään nähdäksesi sopimushintasi ja saatavuus tiedot.
  Muista minut tällä laitteella
TILAUS
Laajenna kaikki / Pienennä kaikki
Puskuriliuokset pulloissa
pH-arvo pH accuracy pH buffer type Reference temperature Pakkaustyyppi Pak. VWR-tuoteluettelon nro Määrä
9,00 ±0,02 Borate 20 °C Bag-in-box (Cubitainer) 5 l 32039.374
1,00 ±0,02 Glycine 20 °C Muovipullo 1 l 32031.297
Get a discount if you order 6 or more. Login in now for details.
2,00 ±0,02 Citrate 20 °C Plastic bottle 500 ml 32032.260
Get a discount if you order 6 or more. Login in now for details.
2,00 ±0,02 Citrate 20 °C Muovipullo 1 l 32032.291
Get a discount if you order 6 or more. Login in now for details.
3,00 ±0,02 Citrate 20 °C Muovipullo 1 l 32033.294
Get a discount if you order 6 or more. Login in now for details.
3,00 ±0,02 Citrate 20 °C Bag-in-box (Cubitainer) 5 l 32033.374
4,00 ±0,02 Phthalate 20 °C Muovipullo 500 ml 32095.264
Get a discount if you order 6 or more. Login in now for details.
4,00 ±0,02 Phthalate 20 °C Muovipullo 1 l 32095.297
Get a discount if you order 6 or more. Login in now for details.
4,00* ±0,02 Phthalate 20 °C Muovipullo 5 l 32095.366
Get a discount if you order 4 or more. Login in now for details.
4,00** ±0,02 Phthalate 20 °C Bag-in-box (Cubitainer) 5 l 32095.377
4,00 (punainen) ±0,02 Phthalate 20 °C Muovipullo 500 ml 32044.268
Get a discount if you order 6 or more. Login in now for details.
4,00 (punainen) ±0,02 Phthalate 20 °C Annostelupullo 1 l 32044.290
4,00 (punainen) ±0,02 Phthalate 20 °C Muovipullo 1 l 32044.292
Get a discount if you order 6 or more. Login in now for details.
4,00 (punainen)** ±0,02 Phthalate 20 °C Bag-in-box (Cubitainer) 5 l 32044.372
4,00 (punainen)** ±0,02 Phthalate 20 °C Bag-in-box (Cubitainer) 10 l 32044.418
4,66 ±0,02 Acetate 20 °C Muovipullo 500 ml 98192.260
Get a discount if you order 6 or more. Login in now for details.
4,66 ±0,02 Acetate 20 °C Muovipullo 1 l 98192.290
Get a discount if you order 6 or more. Login in now for details.
5,00 ±0,02 Citrate 20 °C Muovipullo 1 l 32035.291
Get a discount if you order 6 or more. Login in now for details.
6,00 ±0,02 Citrate 20 °C Muovipullo 1 l 32036.294
Get a discount if you order 6 or more. Login in now for details.
6,88 ±0,02 Phosphate 20 °C Muovipullo 500 ml 83601.260
Get a discount if you order 6 or more. Login in now for details.
6,88 ±0,02 Phosphate 20 °C Muovipullo 1 l 83601.290
Get a discount if you order 6 or more. Login in now for details.
7,00 ±0,02 Phosphate 20 °C Muovipullo 500 ml 32096.267
Get a discount if you order 6 or more. Login in now for details.
7,00 ±0,02 Phosphate 20 °C Muovipullo 1 l 32096.291
Get a discount if you order 6 or more. Login in now for details.
7,00* ±0,02 Phosphate 20 °C Muovipullo 5 l 32096.360
Get a discount if you order 4 or more. Login in now for details.
7,00** ±0,02 Phosphate 20 °C Bag-in-box (Cubitainer) 5 l 32096.371
7,00 ±0,02 Phosphate 20 °C Bag-in-box (Cubitainer) 10 l 32096.400
7,00 (vihreä) ±0,02 Phthalate-phosphate 20 °C Muovipullo 500 ml 32045.262
Get a discount if you order 6 or more. Login in now for details.
7,00 (vihreä) ±0,02 Phthalate-phosphate 20 °C Annostelupullo 1 l 32045.290
7,00 (vihreä) ±0,02 Phthalate-phosphate 20 °C Muovipullo 1 l 32045.295
Get a discount if you order 6 or more. Login in now for details.
7,00 (vihreä) ±0,02 Phthalate-phosphate 20 °C Bag-in-box (Cubitainer) 5 l 32045.375
7,00 (green coloured) ±0,02 Phthalate-phosphate 20 °C Bag-in-box (Cubitainer) 10 l 32045.412
8,00 ±0,02 Borate 20 °C Muovipullo 1 l 32038.291
Get a discount if you order 6 or more. Login in now for details.
9,00 ±0,02 Borate 20 °C Plastic bottle 500 ml 32039.261
Get a discount if you order 6 or more. Login in now for details.
9,00 ±0,02 Borate 20 °C Plastic bottle 1 l 32039.294
Get a discount if you order 6 or more. Login in now for details.
9,00 (sininen) ±0,02 Borate 20 °C Muovipullo 500 ml 32046.265
Get a discount if you order 6 or more. Login in now for details.
9,00 (sininen) ±0,02 Borate 20 °C Annostelupullo 1 l 32046.290
9,00 (sininen) ±0,02 Borate 20 °C Muovipullo 1 l 32046.298
Get a discount if you order 6 or more. Login in now for details.
9,00 (sininen)** ±0,02 Borate 20 °C Bag-in-box (Cubitainer) 5 l 32046.378
9,22 ±0,02 Borate 20 °C Muovipullo 500 ml 32097.261
Get a discount if you order 6 or more. Login in now for details.
9,22 ±0,02 Borate 20 °C Muovipullo 1 l 32097.290
Get a discount if you order 6 or more. Login in now for details.
10,00 ±0,02 Borate 20 °C Muovipullo 500 ml 32040.260
10,00 ±0,02 Borate 20 °C Muovipullo 1 l 32040.298
Get a discount if you order 6 or more. Login in now for details.
10,00 ±0,02 Borate 20 °C Bag-in-box (Cubitainer) 5 l 32040.378
10,00 (total hardness in water) ±0,05 Ammonia 20 °C Muovipullo 500 ml 98213.260
Get a discount if you order 6 or more. Login in now for details.
10,00 (yellow) ±0,02 Borate 20 °C Plastic bottle 500 ml 85680.260
10,00 (yellow) ±0,02 Borate 20 °C Plastic bottle 1 l 85680.290
10,00 (yellow) ±0,02 Borate 20 °C Plastic bottle 1 l 85680.295
11,00 ±0,05 Phosphate 20 °C Muovipullo 1 l 32041.292
Get a discount if you order 6 or more. Login in now for details.
12,00 ±0,05 Phosphate 20 °C Muovipullo 1 l 32042.295
Get a discount if you order 6 or more. Login in now for details.
Buffer solution sets
pH-arvo Väri Reference temperature Pakkaustyyppi Pak. VWR-tuoteluettelon nro Määrä
10,00/7,00/4,00 Sininen/vihreä/punainen 20 °C Muovipullo (3×100 ml) 1 83610.600
10,00/7,00/4,00 Sininen/vihreä/punainen 20 °C Muovipullo (3×250 ml) 1 83610.610
Generate Barcodes Barcode Label Format: 
Generate PDF Catalog Page
Syötä tarkemmat tiedot.
Valitse tuote johon etsit Sertifikaattia.
Ilmoita eränumero. Tämä kenttä on pakollinen. Jos et tiedä VWR Chemicalsin eränumeroa syötä "x".
Enter Certificate Details
Select Product:
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
tai
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Kuvaus Tuoteluettelon nro Availability Tuote Sinun hintasi Price Per lkm