Mikrolevysentrifugi, PCR-levysentrifugi
Toimittaja: VWR Collection
PCR-levysentrifugi on kätevänkokoinen sentrifugi, joka on suunniteltu PCR-levyjen sentrifugointiin.
  • Tilaa säästävä, hiljainen ja helppokäyttöinen
  • Levyt on helppo ladata
  • Pisarat ja tiivistynyt kosteus linkoutuvat nopeasti pohjalle
  • Sopii kylmähuoneeseen
Tässä ainutlaatuisessa sentrifugissa on kaksipaikkainen pystyroottori, johon voi asettaa monenlaisia PCR-levyjä. Siihen sopivat niin 96- ja 384-kuoppaiset kuin reunalliset että reunattomat levyt. Roottorissa on kiinteät levynohjaimet, jotka varmistavat, että levyt pysyvät pystyssä eivätkä pääse kaatumaan roottorin sisällä.
Kirjaudu sisään nähdäksesi sopimushintasi ja saatavuus tiedot.
  Muista minut tällä laitteella
TILAUS
Laajenna kaikki / Pienennä kaikki
We are currently unable to calculate your contract price for this item. List price is being displayed temporarily. When your order is processed, you will be invoiced at your contract price even though list price is displayed now
Tuote Pak. VWR-tuoteluettelon nro Määrä
Sentrifugi PCR-levyille, EU-pistoke 1 521-1648
Generate Barcodes Barcode Label Format: 
Generate PDF Catalog Page
TEKNISET TIEDOT
Tyyppi Sentrifugi PCR-levyille
Enimmäiskapasiteetti 2 PCR-levyä
Enimmäisnopeus (min-1) 2500
RCF enintään (×g) 500
Virtalähde 230 V / 50-60 Hz
L × S × K (mm) 191×208×183
Paino (kg) 3
LISÄTARVIKKEET
Laajenna kaikki / Pienennä kaikki
Accessories
Tuote Pak. VWR-tuoteluettelon nro Määrä
Sovitin strippejä, putkia tai puolikkaita levyjä varten 2 521-1650
Generate Barcodes Barcode Label Format: 
Generate PDF Catalog Page
Syötä tarkemmat tiedot.
Valitse tuote johon etsit Sertifikaattia.
Ilmoita eränumero. Tämä kenttä on pakollinen. Jos et tiedä VWR Chemicalsin eränumeroa syötä "x".
Enter Certificate Details
Select Product:
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
tai
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Kuvaus Tuoteluettelon nro Availability Tuote Sinun hintasi Price Per lkm