Tärinää vaimentava punnitusalusta
Toimittaja: VWR Collection
Kiillotettua graniittia
Alustan neljä jalkaa imevät ulkoisen tärinän ja estävät sitä välittymästä alustaan. Soveltuu tarkkuusvaakojen lisäksi myös mikroskooppien ja muiden herkkien instrumenttien kanssa käytettäväksi.
Kirjaudu sisään nähdäksesi sopimushintasi ja saatavuus tiedot.
  Muista tietoni tässä laitteessa
TILAUS
Laajenna kaikki / Pienennä kaikki
Tuote L×S×K Punnus Pak. VWR-tuoteluettelon nro Määrä
Tärinää vaimentava punnitusalusta, graniittia 560×450×65 mm 44 kg 1 611-2536
Generate Barcodes Barcode Label Format: 
Generate PDF Catalog Page
Syötä tarkemmat tiedot.
Valitse tuote johon etsit Sertifikaattia.
Ilmoita eränumero. Tämä kenttä on pakollinen. Jos et tiedä VWR Chemicalsin eränumeroa syötä "x".
Enter Certificate Details
Select Product:
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
tai
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Kuvaus Tuoteluettelon nro Availability Tuote Sinun hintasi Price Per lkm