Kosteusanalysaattorit MB 60, MB 160
Toimittaja: VWR Collection
Kestävät ja pienikokoiset instrumentit raaka-aineiden ja valmiiden tuotteiden kosteusmäärityksiin elintarvike-, kosmetiikka-, meijeri-, lääke-, kemikaali- ja keramiikkateollisuudessa.
  • Halogeeni-infrapunalämmitin
  • Kaksinkertainen kotelo suojaa punnitusyksikköä säteilevältä lämmöltä
  • PT100-lämpötila-anturi takaa prosessin toistettavuuden
  • Aika- ja päivämäärätiedot voi sisällyttää tulosteeseen
MB 64M: Features an electromagnetic force restoration weighing system with drying resolution of 0,001%
MB 163L: Features a high resolution load cell weighing system
MB series with optional Tablet System (611-8683)
MB series moisture analysers can be connected to a tablet via Bluetooth® and tablet to Bluetooth® printer. The optional 7 inch tablet has been designed specifically for moisture analysis and features the following:
  • Multi-touch, with Android operating system
  • Selection of temperature profile (ramp, fast, steps, standard)
  • See live, real time graph of drying process
  • Store data and then export the information through local area network (LAN) or Internet (Wi-Fi)
  • Create up to 10 different user profiles
  • Multi-language, customisable settings
Tilaustiedot: Vaakojen mukana voidaan toimittaa myös kalibrointitodistuksia. Pyydä lisätietoja todistuksista paikalliselta VWR-jälleenmyyjältä.
Kirjaudu sisään nähdäksesi sopimushintasi ja saatavuus tiedot.
  Muista minut tällä laitteella
TILAUS
Laajenna kaikki / Pienennä kaikki
MB 64M
Tuote Pak. VWR-tuoteluettelon nro Määrä
Moisture analyser MB 64M 1 611-3233
Moisture analyser MB 64M, with certificate 1 611-3293
MB 163L
Tuote Pak. VWR-tuoteluettelon nro Määrä
Kosteusanalysaattori MB 163L 1 611-2318
Moisture analyser MB 163L, with certificate 1 611-3295
Generate Barcodes Barcode Label Format: 
Generate PDF Catalog Page
TEKNISET TIEDOT
Tyyppi MB 64M MB 163L
Lämmittimen tyyppi Halogen-infrared lamp Infrapunahalogeenilamppu Halogen-infrared lamp
Kuormitus (g) 60 160
Punnitustason (halkaisija mm) 100
Kosteusalue (%) 0 - 100
Kosteuden resoluutio (%) 0,001 0,01
Tarkkuus (% )/(mg) 0,1 mg 0,01 % / 1 mg 1 mg
Toistettavuus (keskihajonta %) ±0,18% (~2g sample) 0,02% ±0,20% (~2g sample)
Lämpötila-alue (°C) 35...160 35 - 160 35...160
Lämpötilaohjelmat Standard Vakio Standard
Program memory 5
Ajastin 1 - 99 min (1 min intervals) 1...99 min (1 min askelin) 1 - 99 min (1 min intervals)
Loppupiste/analyysitila Manual, time, autostop % Manual, timer, autostop % Manual, time, autostop %
Näytettävät tulokset Moisture %, dry residual %, ATRO, temperature, remaining time (only when in time mode) Kosteusprosentti, kuiva-ainejäännösprosentti, ATRO, lämpötila Moisture %, dry residual %, ATRO, temperature, remaining time (only when in time mode)
Näyttö LCD, backlit LCD, taustavalo LCD, backlit
Tulostin Temperature, time, initial weight, final weight, moisture content, (date and time if using 630-1485 printer)
L × S × K (mm) 215×345×235 205 × 325 × 200 215×345×235
Paino 6,1 kg 4,7 kg
LISÄTARVIKKEET
Laajenna kaikki / Pienennä kaikki
Accessories
Tuote Pak. VWR-tuoteluettelon nro Määrä
Kertakäyttöiset näyteastiat VWR-kosteusvaakoihin 80 611-2788
Disposable glass fibre discs are used in conjunction with the test dish (611-2788) when analysing liquids and semi-solid samples. These ensure accurate results when testing samples that contain large amounts of liquid, facilitate better heat distribution throughout the sample and prevent liquid splashing during the sample drying process 200 611-3715
Lämpötilan kalibrointisarja VWR-kosteusanalysaattoreihin 1 611-2789
Lämpötilan kalibrointisarja VWR-kosteusanalysaattoreihin 1 611-3248
7 inch Tablet System for VWR balances and moisture analysers including Tab-Box connecting interface, Bluetooth® interface, Bluetooth® dongle for instrument applications and tilting support 1 611-8683
Lämpötulostin TLP-50 VWR LA, LP- ja SM-vaakoihin ja MB-kosteusanalysaattoreihin 1 630-1485
Paperirulla lämpötulostimeen (630-1485) 1 630-1488
Etiketit, liimautuvat, 500 kpl:een rulla lämpötulostimeen 1 630-1487
DPP-250-tulostin, jossa Bluetooth®-liitäntä taulutietokonetta varten 1 611-2793
Paperirulla DPP-250-tulostimeen (611-2793), pakkaus 1 611-2795
Generate Barcodes Barcode Label Format: 
Generate PDF Catalog Page
Syötä tarkemmat tiedot.
Valitse tuote johon etsit Sertifikaattia.
Ilmoita eränumero. Tämä kenttä on pakollinen. Jos et tiedä VWR Chemicalsin eränumeroa syötä "x".
Enter Certificate Details
Select Product:
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
tai
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Kuvaus Tuoteluettelon nro Availability Tuote Sinun hintasi Price Per lkm