Tiheysmittarit, kannettavat, Densito 30PX
Toimittaja: Mettler-Toledo
Tämä instrumentti sopii nesteiden tiheysmittaukseen, joka perustuu värähtelevän putken menetelmään. Käsittely on helppoa: sinun tarvitsee vain upottaa näyteputki, vetää liipaisimesta ja lukea lopputulos suoraan haluamissasi mittayksiköissä (esim. ominaispaino, API-asteet-, Brix-%, H₂SO₄-%, Baumen asteet ja monet muut).
  • Helppo näytteenotto, tulokset muutamassa sekunnissa
  • Valittavana paljon mittayksikköjä, mm. tiheys, ominaispaino ja Brix-%
  • 1 100 paikan muisti
  • Infrapunalataukset tulostimeen tai mikrotietokoneeseen
  • Taustavalaistu pistematriisinäyttö antaa selkeitä tuloksia, joihin sisältyy päivämäärä ja kellonaika
Näytteenottonopeutta voidaan säätää halutun tehtävän mukaan, esim. hitaaksi viskooseille näytteille ilmakuplien muodostumisen välttämiseksi tai erittäin nopeaksi kennon huuhtelun tehostamiseksi.
Lisäksi ulkoista ruiskua voidaan käyttää erittäin korkean viskositeetin näytteille. Tästä syystä instrumentilla voidaan testata useita eri näytetyyppejä.
Densito mittaa näytteen lämpötilan tarkasti ja antaa käyttäjän valita lämpötilan korjauskertoimen ennen jokaista mittausta. 1 100 tulosta sekä näytteen tunnus, lämpötila ja/tai lämpötilakertoimet voidaan tallentaa ja ladata joko tulostimeen tai mikrotietokoneeseen integroidun infrapunaliitännän kautta.
Toimitustiedot: Pakkauksessa mukana kantokotelo, ohje-CD, paristot ja standardeja
Kirjaudu sisään nähdäksesi sopimushintasi ja saatavuus tiedot.
  Muista minut tällä laitteella
TILAUS
Laajenna kaikki / Pienennä kaikki
Tuote Model Alue Pak. VWR-tuoteluettelon nro Määrä
Densito 30PX Densito 30PX 0,0000 - 2,0000 g/cm³ 1 614-1595
Generate Barcodes Barcode Label Format: 
Generate PDF Catalog Page
TEKNISET TIEDOT
Lämpötila-alue (°C) 5...40
Erotuskyky (g/cm³) 0,0001
Lämpötilan tarkkuus (°C) 0,1
Lämpötilan tarkkuus 0,1 °C
Muisti 1100 values
Paino 360 g
Tarkkuus ±0,001 g/cm³
Tarkkuus (g/cm³) ± 0,001
Liitännät Infrapuna tulostimelle tai tietokoneelle
Mittausalue (g/cm³) 0...2
LISÄTARVIKKEET
Laajenna kaikki / Pienennä kaikki
Accessories
Tuote Pak. VWR-tuoteluettelon nro Määrä
Veden vakiotiheys, 0,998 g/cm³, sertifioitu 20 °C:ssa, mittausepävarmuus (tyypillinen) 0,001 g/cm³, 3 ml:n pussit 10 614-1802
Näyteputki, jossa tiivisterengas 1 614-1593
Näyteputken kiinnitysruuvi 1 METT51324404
Täydellinen näytepumppu 1 614-1594
Suojus 1 614-0236
Ohjelmisto, suora LabX®-tiheys- ja refraktometriajärjestelmä tietojen tietokoneeseen siirtämistä varten 1 METT51324103
Generate Barcodes Barcode Label Format: 
Generate PDF Catalog Page
Syötä tarkemmat tiedot.
Valitse tuote johon etsit Sertifikaattia.
Ilmoita eränumero. Tämä kenttä on pakollinen. Jos et tiedä VWR Chemicalsin eränumeroa syötä "x".
Enter Certificate Details
Select Product:
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
tai
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Kuvaus Tuoteluettelon nro Availability Tuote Sinun hintasi Price Per lkm