Ilmanäytekerääjä, SAS Super ISO
Toimittaja: VWR Collection
Kansainvälisellä avaruusasemallakin käytettävästä SAS-instrumentista kehitetyt SAS Super ISO 100- ja SAS Super ISO 180 -ilmanäytekerääjät on suunniteltu erityisesti lääketeollisuuden ja sairaaloiden käyttöön. Kannettavat ja helposti asennettavat laitteet saavat virtansa pitkäkestoisista ladattavista akuista. Mallien ero on, että SAS Super ISO 100 -instrumentin jatkuvan ilmavirran nopeus on 100 l/min ja SAS Super ISO 180 -instrumentin 180 l/min. Mallin valinta määräytyy käyttösovelluksen mukaan. Laitteita voi käyttää jatkuvaan tai perättäiseen näytteenottoon ajan vaihdellessa muutamasta minuutista useisiin tunteihin. Molemmissa malleissa on erilaisten näytteenotto-ohjelmien hallintaominaisuudet, ja tiedot voi joko tallentaa SAS-laitteeseen tai siirtää tietokoneeseen etätallennusta varten.
  • Rakenne estää ilmavirran turbulenssin sekä testatun ilman uudelleen sisään imemisen ISO-vaatimusten mukaisesti
  • Täyttää täysin kansainvälisten standardien vaatimukset (ISO 14698 ja Yhdysvaltain farmakopea USP 1116)
  • Aikaa säästävät ja käyttökustannuksiltaan edulliset ratkaisut
Toimitustiedot: Imupää ja akkulaturi eivät sisälly toimitukseen.
Kirjaudu sisään nähdäksesi sopimushintasi ja saatavuus tiedot.
  Muista minut tällä laitteella
TILAUS
Laajenna kaikki / Pienennä kaikki
Tuote Pak. VWR-tuoteluettelon nro Määrä
SAS Super ISO 100 -ilmanäytekerääjä kontaktimaljoille 1 710-0871
SAS Super ISO 100 -ilmanäytekerääjä petrimaljoille 1 710-0869
SAS Super ISO 180 -ilmanäytekerääjä kontaktimaljoille 1 710-0872
SAS Super ISO 180 -ilmanäytekerääjä petrimaljoille 1 710-0870
Generate Barcodes Barcode Label Format: 
Generate PDF Catalog Page
TEKNISET TIEDOT
Tyyppi SAS Super ISO 100 SAS Super ISO 180
Ilman virtausnopeus 100 l/min 180 l/min
Näytteenottopää Alumiinista, ruostumattomasta teräksestä tai muovista (sertifioitu, käyttövalmis)
L × S × K (mm) 120 × 125 × 275
Paino (kg) 1,8
LISÄTARVIKKEET
Laajenna kaikki / Pienennä kaikki
Accessories
Tuote L×S×K Pak. Tuotteelle VWR-tuoteluettelon nro Määrä
Kantolaukku, pehmeä - 1 SAS Super ISO 180, SAS Super ISO 100 710-0896
Kantolaukku, alumiini - 1 SAS Super IAQ, SAS Super ISO 180, SAS Super ISO 100 710-0875
Kolmijalka lattialle - 1 SAS Super IAQ, SAS Super ISO 180, SAS Super ISO 100, DUO SAS Super 360 710-1857
OQ-käyttöopas - 1 SAS Super ISO 180, SAS Super ISO 100 710-0956
Reiítetty imupää, ruostumaton teräs kontaktimaljoille, Ø 55 mm - 1 SAS ISO 180, SAS ISO 100, DUO SAS Super 360, SAS Super Isolator 710-0880
Reiítetty imupää ruostumaton teräs, petrimaljoille, Ø 90 mm - 1 SAS Super ISO 180, SAS Super ISO 100, DUO SAS Super 360, SAS Super Isolator 710-0878
Maljataso ja sovitin petrimaljoille, Ø 90 mm - 1 SAS Super ISO 180, SAS Super ISO 100, DUO SAS Super 360, SAS Super Isolator 710-0877
Reiítetty imupää, alumiini, kontaktimaljoille, Ø 55 mm - 1 SAS Super IAQ, SAS Super ISO 180, SAS Super ISO 100, DUO SAS Super 360 710-0892
Reiítetty imupää petrimaljoille, Ø 90 mm - 1 SAS Super IAQ, SAS Super ISO 180, SAS Super ISO 100, DUO SAS Super 360 710-0886
Maljataso, alumiini ja sovitin petrimaljoille, Ø 90 mm - 1 SAS Super IAQ, SAS Super ISO 100, SAS Super ISO 180, DUO SAS Super 360 710-0879
Sovitin petrimaljoille, Ø 90 mm - 1 SAS Super IAQ, SAS Super ISO 180, SAS Super ISO 100, DUO SAS Super 360 710-0882
Sterile daily head for Petri dishes, 90 mm - 40 SAS Super IAQ, SAS Super ISO 180, SAS Super ISO 100, DUO SAS Super 360 710-0891
Akkulaturi, molemmille malleille - 1 SAS Super ISO, 100 ja 180 malleille 710-0973
Akkulaturi, yleiskäyttöinen pistoke - 1 SAS Super Isolator, DUO SAS Super 360, DUO SAS 360 Isolator 710-0993
Aluminium carry case, light-case - 1 SAS Super ISO 180, SAS Super ISO 100 710-1697
Clean tripod, stainless steel floor tripod - 1 SAS Super IAQ 710-0889
Imukammio 55 mm:n kontaktilevyille (ilman päätä) - 1 SAS Super Isolator 710-0947
Imukammio 90 mm:n petrimaljoille (ilman päätä) - 1 SAS Super Isolator 710-0948
Infrapunakaukosäädin - 1 SAS Super ISO 710-0969
IQ-/OQ-/PQ-käyttöopas - 1 SAS Super Isolator 710-0954
Kahva, ruostumatonta terästä - 1 - 113-8186
Koeputkikori 184×368×171 mm 1 - 113-8185
Ohjelmisto tietojen lataamiseen - 1 SAS Super ISO 710-0970
Pidike pöytä- ja seinäasennukseen, ruostumaton teräs - 1 SAS Super ISO 180, SAS Super ISO 100, DUO SAS Super 360 710-0963
Sterile daily head for contact plates, Ø 55 mm - 40 SAS Super IAQ, SAS Super ISO 180, SAS Super ISO 100, DUO SAS Super 360, SAS Super Isolator 710-0890
Tietojen latauslaite 710-0970-malliin - 1 SAS Super ISO 710-0971
Generate Barcodes Barcode Label Format: 
Generate PDF Catalog Page
Syötä tarkemmat tiedot.
Valitse tuote johon etsit Sertifikaattia.
Ilmoita eränumero. Tämä kenttä on pakollinen. Jos et tiedä VWR Chemicalsin eränumeroa syötä "x".
Enter Certificate Details
Select Product:
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
tai
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Kuvaus Tuoteluettelon nro Availability Tuote Sinun hintasi Price Per lkm