Puskuriliuokset, sekundääriset standardit
Toimittaja: VWR Chemicals
  • Liuos standardoitu 25 °C:ssa, standardin DIN 17025 vaatimusten mukainen
  • Tarkkuus ±0,010 pH-yksikköä (paitsi puskurissa 12.454, jolloin tarkkuus on 0,05 pH-yksikköä)
  • Täysin jäljitettävä, optimaaliseen pH-kalibrointiin (NIST-jäljitettävä)
  • Mukana toimitetaan yksityiskohtainen analyysitodistus
  • Etiketteihin painettu lämpötilatiedot, eränumero ja viimeinen käyttöpäivä
Kirjaudu sisään nähdäksesi sopimushintasi ja saatavuus tiedot.
  Muista minut tällä laitteella
TILAUS
Laajenna kaikki / Pienennä kaikki
pH-arvo pH accuracy Reference temperature Pak. VWR-tuoteluettelon nro Määrä
1,679 ±0,010 25 °C 500 ml 84580.260
4,005 ±0,010 25 °C 500 ml 84582.260
6,865 ±0,010 25 °C 500 ml 84583.260
7,413 ±0,010 25 °C 500 ml 84584.260
9,18 ±0,010 25 °C 500 ml 84585.260
10,012 ±0,010 25 °C 500 ml 84586.260
12,454 ±0,050 25 °C 500 ml 84587.260
Generate Barcodes Barcode Label Format: 
Generate PDF Catalog Page
Syötä tarkemmat tiedot.
Valitse tuote johon etsit Sertifikaattia.
Ilmoita eränumero. Tämä kenttä on pakollinen. Jos et tiedä VWR Chemicalsin eränumeroa syötä "x".
Enter Certificate Details
Select Product:
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
tai
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Kuvaus Tuoteluettelon nro Availability Tuote Sinun hintasi Price Per lkm