Gloves, Microflex® 93-852
Toimittaja: Ansell
Nitrile, non sterile, powder-free, textured finish
The distinct colour of the Microflex® 93-852 hides stains and provides a contrasting backdrop for identifying lighter coloured materials. It offers exceptional tensile strength and flexibility allowing the hands to move freely and comfortably while the fully textured design and non foaming formula delivers a firm and consistent grip. Ideal for use in analytical testing, food processing, biotechnologies, laboratory applications, light assembly tasks, maintenance, cleaning applications and pharmaceutical manufacturing.
  • Contain no natural rubber latex or powder to help protect wearers from skin allergies, skin irritation and dryness
  • Fully textured design and non foaming formula enable wearers to have a firm wet grip when handling objects
  • Chlorinated for easier donning
  • Anti-static according to EN 1149
EN 374; Cat. III; AQL 1,5
Food contact approved
Kirjaudu sisään nähdäksesi sopimushintasi ja saatavuus tiedot.
  Muista tietoni tässä laitteessa
TILAUS
Laajenna kaikki / Pienennä kaikki
Koko Väri Pituus Paksuus Pakkaus Pak. VWR-tuoteluettelon nro Määrä
5,5 - 6 musta 245 mm 0,12 mm 100/box 100 112-4330
6,5 - 7 musta 245 mm 0,12 mm 100/box 100 112-4331
7,5 - 8 musta 245 mm 0,12 mm 100/box 100 112-4332
8,5 - 9 musta 245 mm 0,12 mm 100/box 100 112-4333
9,5 - 10 musta 245 mm 0,12 mm 100/box 100 112-4334
Generate Barcodes Barcode Label Format: 
Generate PDF Catalog Page
TEKNISET TIEDOT
Molempiin käsiin sopiva/käsispesifinen Molempiin käsiin sopiva
Kertakäyttöinen/uudelleenkäytettävä Kertakäyttöinen
Lateksi/Lateksiton Latex-free
Puuteroitu/Puuteroimaton Talkiton
Pinta Textured
Ranneke Rullattu
EN Normi EN 374
Anti-static +
Hyväksytty elintarvikekäyttöön +
Syötä tarkemmat tiedot.
Valitse tuote johon etsit Sertifikaattia.
Ilmoita eränumero. Tämä kenttä on pakollinen. Jos et tiedä VWR Chemicalsin eränumeroa syötä "x".
Enter Certificate Details
Select Product:
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
tai
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Kuvaus Tuoteluettelon nro Availability Tuote Sinun hintasi Price Per lkm