Gloves, Microflex® 93-843
Toimittaja: Ansell
Nitrile, non sterile, powder-free, textured fingertips
These disposable and durable gloves offer an advanced barrier protection against contaminants due to their lower acceptable pinhole rates (AQL 0,65). They are ideal for use in analytical testing, food processing, glass manufacturing, laboratory applications, patient examinations, light assembly tasks and pharmaceutical manufacturing.
  • Non stick properties are built into the glove formulation to create a resistance to tape or adhesives, and to assist workers with improved efficiency and speed
  • Contain no natural rubber latex or powder to help protect wearers from skin allergies, skin irritation and dryness
  • Textured fingers ensure strong, efficient grip and excellent worker protection
  • Polymer coating assures easy donning to help protect workers in fast-paced environments
EN 455, EN 374; Cat. III; AQL 0,65
Food contact approved
Kirjaudu sisään nähdäksesi sopimushintasi ja saatavuus tiedot.
  Muista minut tällä laitteella
TILAUS
Laajenna kaikki / Pienennä kaikki
Koko Väri Pituus Paksuus Pakkaus Pak. VWR-tuoteluettelon nro Määrä
5,5 - 6 sininen 245 mm 0,11 mm 100/box 100 112-4335
6,5 - 7 sininen 245 mm 0,11 mm 100/box 100 112-4336
7,5 - 8 sininen 245 mm 0,11 mm 100/box 100 112-4337
8,5 - 9 sininen 245 mm 0,11 mm 100/box 100 112-4338
9,5 - 10 sininen 245 mm 0,11 mm 100/box 100 112-4339
Generate Barcodes Barcode Label Format: 
Generate PDF Catalog Page
TEKNISET TIEDOT
Molempiin käsiin sopiva/käsispesifinen Molempiin käsiin sopiva
Kertakäyttöinen/uudelleenkäytettävä Kertakäyttöinen
Lateksi/Lateksiton Latex-free
Puuteroitu/Puuteroimaton Talkiton
Pinta Textured fingertips
Ranneke Rullattu
EN Normi EN 455, EN 374
Hyväksytty elintarvikekäyttöön +
Syötä tarkemmat tiedot.
Valitse tuote johon etsit Sertifikaattia.
Ilmoita eränumero. Tämä kenttä on pakollinen. Jos et tiedä VWR Chemicalsin eränumeroa syötä "x".
Enter Certificate Details
Select Product:
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
tai
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Kuvaus Tuoteluettelon nro Availability Tuote Sinun hintasi Price Per lkm