Tuolit, jakkarat, Mr-Lab
Toimittaja: VWR Collection
Kaikkiin tuoleihin ja jakkaroihin on saatavana teräksinen jalusta, joka on valmistettu lujista teräsputkista ja on erityisen vankka ja kestävä. Sen matala rakenne ehkäisee kaatumisia.
  • Selkänojan korkeutta ja kallistusta voidaan säätää (tuoleissa)
  • Istuimen korkeutta voi säätää kaasujousella
  • Alumiininen viisisakarainen ristikkojalka
Täydellinen mukavuuden ja ergonomian yhdistelmä takaa optimaalisen suorituskyvyn. Anatomisesti muotoillut pehmustetyynyt, joissa lantiotuki ja kiinteä alaselän tuki. Erittäin miellyttävä paksu ja mukautuva pehmuste, keinonahkaverhoilu, kestää pesua ja desinfiointia.
Liukunastat: liukunastat ovat kulutusta kestävää muovia, niillä on laaja pinta-ala ja ne tekevät tuolista erittäin vakaan.
Pyörät: Kaksoispyörien ja kuormituksen mukaan aktivoituvien jarrujen on sovittava lattian tyyppiin. Kaikkien tuolien mukana toimitetaan vakiovarusteena pehmeät pyörät kovia lattioita varten. Saatavana myös on kovat pyörät pehmeitä lattioita varten.
Stop&go-tekniikka: turvallisuussyistä istuinkorkeudeltaan yli 650 mm:n tuolien on pysyttävä paikallaan, kun niillä istutaan. Innovatiivisten istuessa lukittuvien pyörien ansiosta nämä tuolit liikkuvat vain, kun niillä ei istuta.
GMP-turvallisuusluokan S2 mukainen.
Kirjaudu sisään nähdäksesi sopimushintasi ja saatavuus tiedot.
  Muista tietoni tässä laitteessa
TILAUS
Laajenna kaikki / Pienennä kaikki
Tuolit
Tuote Kork. Jalan muoto Jalkarengas Pak. VWR-tuoteluettelon nro Määrä
Laboratoriotuoli, sinistä skai®-materiaalia 470 - 620 mm Pyörät - 1 132-0416
Laboratoriotuoli, sinistä skai®-keinonahkaa 470 - 620 mm Painoon reagoivat pyörät - 1 132-0939
Laboratoriotuoli, sinistä skai®-materiaalia 600 - 870 mm Liukunastat + 1 132-0417
Laboratoriotuoli, sinistä skai®-materiaalia 640 - 910 mm Istuessa lukittuvat pyörät + 1 132-0501
Laboratoriotuoli, mustaa skai®-keinonahkaa, selkää kauttaaltaan tukeva selkänoja, jalusta kiillotettua alumiinia, muovi- ja teräsosat mustia 470 - 620 mm Pehmeät pyörät - 1 132-0965
Laboratoriotuoli, mustaa skai®-keinonahkaa, selkää kauttaaltaan tukeva selkänoja, jalusta kiillotettua alumiinia, muovi- ja teräsosat mustia 600 - 870 mm Suuret liukunastat korkeussäädettävä, kromipinnoitettu 1 132-0966
Laboratoriotuoli, mustaa skai®-keinonahkaa, selkää kauttaaltaan tukeva selkänoja, jalusta kiillotettua alumiinia, muovi- ja teräsosat mustia 620 - 890 mm Painoon reagoivat pyörät korkeussäädettävä, kromipinnoitettu 1 132-0967
Jakkarat
Tuote Kork. Jalan muoto Jalkarengas Pak. VWR-tuoteluettelon nro Määrä
Laboratorioistuin, istuinverhoilu mustaa skai®-materiaalia, korkeuden säätö kaasujousella 460 - 630 mm Pyörät - 1 132-0425
Laboratorioistuin, istuinverhoilu mustaa polyuretaania, korkeuden säätö kaasujousella 460 - 630 mm Pyörät - 1 132-0426
Laboratoriojakkara, erittäin suuri istuin (halkaisija 400 mm) mustaa skai®-keinonahkaa, polyamidijalka (muovi- ja teräsosat mustia) 600 - 870 mm Painoon reagoivat pyörät kromipinnoitettu, korkeussäädettävä 1 132-0963
Laboratoriojakkara, erittäin suuri istuin (halkaisija 350 mm) mustaa polyuretaanivaahtoa, polyamidijalka (muovi- ja teräsosat mustia) 600 - 870 mm Painoon reagoivat pyörät kromipinnoitettu, korkeussäädettävä 1 132-0964
Generate Barcodes Barcode Label Format: 
Generate PDF Catalog Page
LISÄTARVIKKEET
Laajenna kaikki / Pienennä kaikki
Accessories
Tuote Pak. VWR-tuoteluettelon nro Määrä
Käsinoja, musta 1 PAIR 132-0423
Pyörät 1 SET 132-0427
Korkeussäädettävä jalkarengas 132-0416 1 139-0214
Generate Barcodes Barcode Label Format: 
Generate PDF Catalog Page
Syötä tarkemmat tiedot.
Valitse tuote johon etsit Sertifikaattia.
Ilmoita eränumero. Tämä kenttä on pakollinen. Jos et tiedä VWR Chemicalsin eränumeroa syötä "x".
Enter Certificate Details
Select Product:
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
tai
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Kuvaus Tuoteluettelon nro Availability Tuote Sinun hintasi Price Per lkm