Vakuumijärjestelmä haihdutukseen ja liuottimen talteenottoon, VP 10 Autovac
Toimittaja: VWR Collection
Itsesäätyvä VP 10 Autovac -järjestelmä soveltuu vakuumitislaukseen. Pumppujärjestelmän ansiosta liuottimen erottaminen on vaivatonta. Tislausprosessi on täysin automaattinen, joten käyttäjän ei tarvitse kiinnittää huomiota fraktiomääriin, tehdä manuaalisia säätöjä tai säätää tislausta jatkuvasti. VP 10 Autovac -järjestelmän ainutlaatuinen rakenne säätää kalvopumpun vakuumin tasoa automaattisesti liuottimen virtausta hyödyntämällä.
Kun VP 10 Autovac -pumppu on saavuttanut toimintapaineen, sen kemikaalinkestävä järjestelmä säätelee vakuumin kullekin liuotinryhmälle sopivaksi ja tislaa kaikki liuotin/tilavuusseokset, joiden koostumus ei ole tiedossa. Tämä tapahtuu keskeytyksettä, vaikka fraktiot olisivatkin erilaisia. Aineet keräytyvät yhteen painepuolen päästökondensorissa. VP 10 Autovac -pumpussa ei tarvita kallista ohjaustekniikkaa, koska pumppu käyttää tiivistymisprosessin fysikaalisia periaatteita hyödykseen automaattisesti. Paine säätyy itsestään liuottimen ominaisuuksien mukaan.
Kaikki kalvopumpun märät osat on valmistettu laadukkaasta PTFE- tai PEEK-materiaalista tai polypropeenista ja kirkkaalla muovilla päällystetystä lasista. Siksi ne kestävät happamia tai emäksisiä liuottimia ja syövyttäviä liuotinhöyryjä. Tuote saadaan nopeasti ja häviöttömästi erotettua yhdellä haihdutussyklillä, koska kondensaatio tapahtuu optimaalisessa kiehumispisteessä.
  • Automaattinen tislaus
  • Keräyspullo, jonka paine vastaa ympäröivän ilman painetta
  • Helppo liittää pyöröhaihduttimiin
  • VP 10 Autovac -pumpun liuotinten talteenottojärjestelmä vähentää päästöjä ja on ympäristöystävällinen
Kirjaudu sisään nähdäksesi sopimushintasi ja saatavuus tiedot.
  Muista tietoni tässä laitteessa
TILAUS
Laajenna kaikki / Pienennä kaikki
Tuote Pak. VWR-tuoteluettelon nro Määrä
Vakuumijärjestelmä haihdutukseen ja liuottimen talteenottoon, Autovac VP 10 1 181-0311
Generate Barcodes Barcode Label Format: 
Generate PDF Catalog Page
TEKNISET TIEDOT
Tyyppi Autovac VP 10
Virtausnopeus (l/min) 2,3 - 2,5
Virtausnopeus (m³/h) 38...41
Käyttööylipaine (bar) 1
Loppuvakuumi (absol.) (mbar) 10
Suojausluokka IP 42
Liitäntä painepuolella (EX) Letkusuutin DN 8, sisähalkaisija 8 mm
Liitäntä imupuolella (IN) GL 14, jossa puristusrengas (10) letkua varten, ulkohalkaisija 10 mm tai letkusuutin DN 8, sisähalkaisija 8 mm
Moottori 230 V, 50/60 Hz
L × S × K (mm) 310 × 270 × 490
Paino (kg) 18,8
Syötä tarkemmat tiedot.
Valitse tuote johon etsit Sertifikaattia.
Ilmoita eränumero. Tämä kenttä on pakollinen. Jos et tiedä VWR Chemicalsin eränumeroa syötä "x".
Enter Certificate Details
Select Product:
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
tai
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Kuvaus Tuoteluettelon nro Availability Tuote Sinun hintasi Price Per lkm