Water sampling bottles
Toimittaja: VWR Collection
PET, virgin, food grade with PP caps.
  • Irradiated - sterile
  • Different coloured caps for easy indentification of test
  • Tamper-evident strip to ensure sampling integrity
  • Full traceability, batch number and individual bottle number on each label
  • Fully recyclable
  • Cap diameter: 32 mm
Lightweight, durable bottles. Tamper-evident screw caps designed to shield neck from contamination. Choice of dosed and undosed bottles. Square bottles for better storage with limited space.
Blue cap: For natural,non chlorinated water without sodium thiosulphate
Red cap: For chlorinated water dosed with 20 mg/l sodium thiosulphate
Light blue cap: For chlorinated water dosed with 120 mg/l sodium thiosulphate
Kirjaudu sisään nähdäksesi sopimushintasi ja saatavuus tiedot.
  Muista tietoni tässä laitteessa
TILAUS
Laajenna kaikki / Pienennä kaikki
Tilavuus Annostus L×S×K Korkin väri Pakkaus Pak. VWR-tuoteluettelon nro Määrä
500 ml Ei natriumtiosulfaattia 70×70×192 mm sininen Individually wrapped 100 331-0286
500 ml Ei natriumtiosulfaattia 70×70×192 mm sininen Bulk 108 331-0278
500 ml Natriumtiosulfaatti (20 mg/l) 70×70×192 mm punainen Individually wrapped 100 331-0287
500 ml Natriumtiosulfaatti (20 mg/l) 70×70×192 mm punainen Bulk 108 331-0280
500 ml Natriumtiosulfaatti (120 mg/l) 70×70×192 mm vaaleansininen Individually wrapped 100 331-0288
500 ml Natriumtiosulfaatti (120 mg/l) 70×70×192 mm vaaleansininen Bulk 108 331-0282
1000 ml Ei natriumtiosulfaattia 89×89×222 mm sininen Bulk 70 331-0279
1000 ml Natriumtiosulfaatti (20 mg/l) 89×89×222 mm punainen Bulk 70 331-0281
1000 ml Natriumtiosulfaatti (120 mg/l) 89×89×222 mm vaaleansininen Bulk 70 331-0283
Generate Barcodes Barcode Label Format: 
Generate PDF Catalog Page
Syötä tarkemmat tiedot.
Valitse tuote johon etsit Sertifikaattia.
Ilmoita eränumero. Tämä kenttä on pakollinen. Jos et tiedä VWR Chemicalsin eränumeroa syötä "x".
Enter Certificate Details
Select Product:
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
tai
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Kuvaus Tuoteluettelon nro Availability Tuote Sinun hintasi Price Per lkm