Elektroniset sekoitusmoottorit, VOS 40 digital ja VOS 60 control
Toimittaja: VWR Collection
Laboratoriosekoittajat yksinkertaiseen sekoituskäyttöön enintään 25 litran määrille (VOS 40 digital) tai vaativaan sekoituskäyttöön enintään 40 litran määrille (VOS 60 control). Sekoittajissa on automaattinen nopeuden säätö alueella 0/30...2000 min-1. Suojapiirit varmistavat, että laitteen virta katkeaa automaattisesti tilanteissa, joissa moottori uhkaa sammua tai ylikuormittua. Sekoitusakselin todellisen nopeuden ja asetusnopeuden jatkuva valvonta takaa, että vaihtelut nopeudessa korjataan automaattisesti. Näin nopeus pysyy tasaisena myös näytteen viskositeetin muuttuessa. Muotoilultaan kapeiden sekoittajien käyntiääni on hiljainen.
  • Digitaalinen nopeusnäyttö
  • Portaaton nopeudensäätö
  • Työnnettävät teräosat
  • Ylikuormitussuojaus ja mahdollisuus käyttää laitteita lyhytaikaisesti ylikuormitustilanteissa
  • Virhekoodinäyttö
VOS 60 control -mallissa on irrotettava langaton säädin ja monikielinen digitaalinen TFT-näyttö. Sekoittajassa on myös RS232- ja USB-liitännät kaikkien parametrien säätämistä ja dokumentointia varten sekä vääntömomenttikäyrä viskositeetin muutosten mittausta varten.
  • Ohjelmoitavat toiminnot
  • Kiinteä lämpötilamittaus
  • Jaksottainen käyttö, ajastin ja lukitustoiminto
  • Säädettävä suojapiiri
Standardin DIN EN 60529 vaatimusten mukainen kotelointiluokka: IP 40
Tilaustiedot: Mukana ei toimiteta lisävarusteita. Saatavana on laaja valikoima erikseen tilattavia lisävarusteita.
Kirjaudu sisään nähdäksesi sopimushintasi ja saatavuus tiedot.
  Muista minut tällä laitteella
TILAUS
Laajenna kaikki / Pienennä kaikki
Tuote Pak. VWR-tuoteluettelon nro Määrä
VOS 40 digital -sekoitin, EU-pistoke 1 441-0302
VOS 60 control -sekoitin, EU-pistoke 1 441-0305
Generate Barcodes Barcode Label Format: 
Generate PDF Catalog Page
TEKNISET TIEDOT
Tyyppi VOS 40 digital VOS 60 control
Enimmäissekoituskapasiteetti, H2O (l) 25 40
Enimmäisviskositeetti (mPas) 40000 50000
Nopeusalue (min-1) 0/30 - 2000
Enimmäisvääntömomentti istukassa (Ncm) 40 60
Istukka (mm) 0,5 - 10
Teho, tulo/lähtö (W) 112/87 168/131
L × S × K (mm) 86 × 208 × 248 86 × 230 × 267
Paino (kg) 4,4 4,7
LISÄTARVIKKEET
Laajenna kaikki / Pienennä kaikki
Accessories
Tuote Tyyppi laitteelle Tuotteelle Sekoitin - halk. Shaft - Ø Varren pituus Enimmäiskierrokset Pak. VWR-tuoteluettelon nro Määrä
4-lapainen potkuri R 1342 - - 50 mm 8 mm 350 mm 2000 min-1 1 441-2901
Lämpötila-anturi, pinnoitettu - - - - - - - 1 441-0344
Avaimeton istukka - - - - - - - 1 441-0343
Jatkojohto, erottaa kotelon anturista, jolloin vältytään aineiden vapauttamien höyryjen aiheuttamista vahingoista - - - - - - - 1 620-8104
Joustava liitin sovelluksiin, joissa käytetään lasisia sekoitussauvoja (halkaisija 6-10 mm), enimmäisvääntömomentti 10 Ncm - - - - - - - 1 441-9213
Kaksoismuhvikiristin, telineen halkaisija 6-16 mm, pidennysvarren halkaisija 6 - 16 mm Kiinnitysmuhvi R 182 T 18 basic / T 25 digital T 18 basic, T 25 digital - - - - 1 431-2923
Lasipinnoitettu anturi kontaktilämpömittarimalleihin ETS-D5 ja VT-5 - - - - - - - 1 442-0316
Levyteline, 200×16 mm, tangon halkaisija 16 mm ja korkeus 800 mm Statiivi R 1826, levy 200 x 316 mm, tanko 800 mm T 18 basic / T 25 digital T 18 basic ja T 25 digital - - - - 1 431-2901
Levyteline, 200×316 mm, tangon halkaisija 16 mm ja korkeus 1 000 mm Statiivi R 1827 T 18 basic / T 25 digital T 18 basic ja T 25 digital - - - - 1 441-2129
Levyteline, 200×316 mm, tangon halkaisija 16 mm ja korkeus 560 mm - - - - - - - 1 431-1047
Pidike astioiden kiinnittämiseen, telineen halkaisija 25 - 36 mm, astian halkaisija 40 - 300 mm - - - - - - - 1 431-2944
Pidike astioiden kiinnittämiseen, telineen halkaisija 8 - 16 mm, astian halkaisija 40 - 300 mm Puristin RH 3 T 18 basic / T 25 digital T 18 basic, T 25 digital - - - - 1 431-2943
Pneumaattinen teleskooppiteline, 460×420 mm, tanko (halkaisija 34 mm, korkeus 620 - 1010 mm) - - - - - - - 1 431-2912
Ruostumattomasta teräksestä valmistettu vara-anturi malleihin ETS-D5 - - - - - - - 1 442-0252
Sekoitusakselin suojus - - - - - - - 1 441-2999
Tukiteline, H:n muotoinen, 460×420 mm, tangon halkaisija 34 mm ja pituus 1010 mm - - - - - - - 1 431-9114
Generate Barcodes Barcode Label Format: 
Generate PDF Catalog Page
Syötä tarkemmat tiedot.
Valitse tuote johon etsit Sertifikaattia.
Ilmoita eränumero. Tämä kenttä on pakollinen. Jos et tiedä VWR Chemicalsin eränumeroa syötä "x".
Enter Certificate Details
Select Product:
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
tai
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Kuvaus Tuoteluettelon nro Availability Tuote Sinun hintasi Price Per lkm