Sekoitusmoottorit
Toimittaja: VELP Scientifica
Turvalliset elektroniset sekoitumoottorit.
ES Pienikokoinen sekoittaja pienille nestemäärille ja nesteiden hitaaseen sekoittamiseen (enintään 1 000 mPas). Soveltuu enintään 15 litran sekoittamiseen, nopeuden säätöalue 50...1 300 min-1. Turvajärjestelmä estää laitteen ylikuumenemisen.
LS Sekoittaja nesteille, joiden viskositeetti on keskitasoa tai pieni (enintään 25 000 mPas). Soveltuu enintään 25 litran sekoittamiseen, nopeuden säätöalue 50...2 000 min-1. Yksikkö soveltuu jatkuvaan käyttöön.
PW Tehokas sekoittaja nesteille, joilla on suuri viskositeetti (enintään 100 000 mPas). Soveltuu enintään 70 litran sekoittamiseen, nopeuden säätöalue 20...1 200 min-1. Yksikkö soveltuu jatkuvaan käyttöön.
DLS Sekoittaja nesteille, joiden viskositeetti on keskitasoa (enintään 25 000 mPas). Nopeuden esivalinta 50...2 000 min-1. Turvajärjestelmä suojaa laitetta ylikuormittumiselta moottorin toimintahäiriöiden tai jumiutumisen yhteydessä.
LH- ja DLH-malleissa on voimakas vääntömomentti, joten niillä voidaan sekoittaa nesteitä, joilla on suuri viskositeetti (enintään 50 000 mPas). Nopeuden esivalinta 50...2 000 min-1. Turvajärjestelmä suojaa laitetta ylikuormittumiselta moottorin toimintahäiriöiden tai jumiutumisen yhteydessä.
  • Pienikokoinen ja helppokäyttöinen laite on kevyt, luotettava ja hiljainen
  • Vähittäinen käynnistys estää aineen läikkymisen astiasta
  • Mikroprosessoriohjattu moottori pitää nopeuden tasaisena, vaikka nesteen viskositeetti muuttuisi (muut kuin ES-mallit)
  • BS-, PW-, DLS-, LH- ja DLH-malleissa on avaimeton turvakiinnitysistukka, joka tekee käytöstä turvallisempaa
  • DLS- ja DLH-malleissa on kaksi digitaalista näyttöä, joissa näkyvät samanaikaisesti nopeuden todelliset arvot ja asetusarvot
Tilaustiedot: Toimitetaan ilman sekoitusvälineitä. Ne on tilattava erikseen.
Kirjaudu sisään nähdäksesi sopimushintasi ja saatavuus tiedot.
  Muista tietoni tässä laitteessa
TILAUS
Laajenna kaikki / Pienennä kaikki
Tuote Pak. VWR-tuoteluettelon nro Määrä
ES-sekoittaja 1 441-0347
LS-sekoittaja 1 441-0346
LS overhead stirrer package, includes support rod and base, double clamp and stirring shaft with propeller 1 VELPSA201A0151
PW-sekoittaja 1 441-0345
DLS digital -sekoittaja 1 441-0348
DLS digital overhead stirrer package, includes support rod and base, double clamp and stirring shaft with propeller 1 KIT 441-0413
LH-sekoittaja 1 441-0349
DLH digital -sekoittaja 1 441-0350
Sekoitusvälineet
Tuote Sekoitin - halk. Varsi - halk. Varren pituus Pak. VWR-tuoteluettelon nro Määrä
Kaksoismuhvikiristin - - - 1 441-0109
Puristin - - - 1 441-0110
Sekoituslapa, ankkuri, luo tangentiaalista virtausta. Sitä käytetään keskisuurilla tai alhaisilla nopeuksilla 45 mm 8 mm 450 mm 1 441-0118
Sekoituslapa, jonka lapa taittuu, luo aksiaalista virtausta. Se on tarkoitettu sekoittamiseen kapeakaulaisissa astioissa. 60 mm 7 mm 400 mm 1 441-0115
Sekoituslapa, jossa on 2 liikkuvaa lapaa, luo aksiaalista virtausta. Se on tarkoitettu sekoittamiseen kapeakaulaisissa astioissa. 93 mm 7 mm 400 mm 1 441-0119
Sekoituslapa, kiinteä, luo aksiaalista viratusta. Sitä käytetään keskisuurilla tai suurilla nopeuksilla keveiden kiintoaineiden sekoittamiseen 50 mm 7 mm 400 mm 1 441-0126
Sekoituslapa, kolme lapaaa, luo aksiaalista virtausta. Sitä käytetään keskisuurilla tai suurilla nopeuksilla keveiden kiintoaineiden sekoittamiseen 60 mm 7 mm 400 mm 1 441-0116
Sekoituslapa, turbiini, luo radiaalista virtausta. Sitä käytetään keskisuurilla tai suurilla nopeuksilla hiukkasten liuottamiseen 49 mm 7 mm 450 mm 1 441-0117
Sekoituslapa, turbo, luo aksiaalista virtausta. Sitä käytetään keskisuurilla tai suurilla nopeuksilla keveiden kiintoaineiden sekoittamiseen 46 mm 7 mm 450 mm 1 441-0120
Siipisekoittaja luo tangentiaalista virtausta, ja sitä käytetään keskisuurilla tai alhaisilla nopeuksilla 69 mm 7 mm 450 mm 1 441-0125
Tukijalusta - - - 1 441-0108
Generate Barcodes Barcode Label Format: 
Generate PDF Catalog Page
TEKNISET TIEDOT
Tyyppi ES LS PW DLS LH DLH
Enimmäisviskositeetti (mPas) 1000 25000 100000 25000 50000
Nopeusalue (min-1) 50 - 1300 50 - 2000 20 - 1200 50 - 2000
Enimmäisvääntömomentti istukassa (Ncm) 15 40 120 40 80
L × S × K (mm) 80 × 200 × 160 80 × 196 × 215 80×196×215 80 × 196 × 230 80 × 196 × 215 80×196×215 80 × 196 × 230
Paino (kg) 1,3 2,3 2,9 2,5 2,9 3,0
Syötä tarkemmat tiedot.
Valitse tuote johon etsit Sertifikaattia.
Ilmoita eränumero. Tämä kenttä on pakollinen. Jos et tiedä VWR Chemicalsin eränumeroa syötä "x".
Enter Certificate Details
Select Product:
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
tai
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Kuvaus Tuoteluettelon nro Availability Tuote Sinun hintasi Price Per lkm