Inkuboiva keinusekoittaja
Toimittaja: VWR Collection
Inkuboiva keinusekoittaja on pienikokoinen, pöydällä pidettävä laite, joka sekä keinuttaa tasaisesti että inkuboi. Laite on muotoiltu niin, että nesteet eivät pääse läikkymään laitteen sisälle. Kallistuskulma säädetään elektronisesti. Käyttäjä voi siis helposti ja tarkasti säätää keinutusliikkeen kulmaa (0...15°) laitteen ollessa käynnissä. PID-lämpötilansäädin pitää lämpötilan vakaana (ympäristön lämpötila +5...65 °C). Lämpötila on helppo säätää 1 °C välein. Keinutusliikkeen voi säätää pehmeäksi ja hitaaksi (jopa 1 min-1) tarkalla nopeudensäädöllä. Käyttäjä voi tarkastella kaikkia asetuksia kerralla kosketuspainikkeilla ja LED-näytöllä, jossa näkyvät lämpötila, nopeus, kallistuskulma ja aika. Tulokset ovat aina toistettavia ja virheettömiä. Laitteen erottaa helposti laboratoriopöytien keskeltä. Kuumenemisesta varoittava merkkivalo syttyy, kun kammion lämpötila nousee 40 °C:een, ja palaa siihen asti, kunnes lämpötila on laskenut alle 40 °C:n. Näytteitä voi tarkkailla polykarbonaattikannen läpi sisälämpötilan muuttumatta. Ajastin näyttää kuluneen ajan tai sammuttaa laitteen, kun laskurin aika on kulunut loppuun. Viimeisimmät asetukset näkyvät näytössä senkin jälkeen, kun virta on katkaistu. Ylikuormitussuojaus antaa näyttö- ja merkkihälytyksen, jos järjestelmä havaitsee, että alustan edessä on este tai että se on ylikuormittunut. Porrastetulla nopeusasetuksella laite kiihtyy hitaasti niin, että näytteet eivät läiky. Laite soveltuu soluviljelyyn, värjäys- ja värinpoistogeeleille, hybridisaatiomenetelmiin, hematologiaan ja blottaustekniikoihin.
  • Elektroninen kallistuksensäätö 0...15° laitteen ollessa käynnissä
  • Lämpötila, nopeus, kallistuskulma ja aika näkyvät LED-näytössä samanaikaisesti
  • Ajastin 1 s...160 h, merkkiääni ilmoittaa, kun aika on kulunut loppuun
  • Voi käyttää 5...40 °C:ssa (suhteellinen, tiivistymätön kosteus enintään 80 %) kylmähuoneissa, inkubaattoreissa ja hiilidioksidipitoisissa ympäristöissä
Tilaustiedot: Toimitetaan ilman lisävarusteita. Matto on tilattava erikseen.
Kirjaudu sisään nähdäksesi sopimushintasi ja saatavuus tiedot.
  Muista tietoni tässä laitteessa
TILAUS
Laajenna kaikki / Pienennä kaikki
Tuote Pak. VWR-tuoteluettelon nro Määrä
Inkuboiva keinusekoittaja, EU-pistoke 1 444-0762
Generate Barcodes Barcode Label Format: 
Generate PDF Catalog Page
TEKNISET TIEDOT
Tyyppi Inkuboiva keinusekoittaja
Ravisteluliike Keinuva
Lämpötila-alue (°C) Ympäristön lämpötila +5...65
Lämmöntasaisuus 37 °C:ssa (°C) ±0,5
Kulma (°) 0 - 15*
Nopeusalue (min-1) 1 - 50*
Nopeuden tarkkuus ±1 min-1
Alusta, L × S (mm) 191 × 254
L × S × K (mm) 279 × 432 × 267
Paino (kg) 9,5
Enimmäiskuorma (kg) 4,5**
Sisämitat WxDxH (mm) 197×273×97
Syötä tarkemmat tiedot.
Valitse tuote johon etsit Sertifikaattia.
Ilmoita eränumero. Tämä kenttä on pakollinen. Jos et tiedä VWR Chemicalsin eränumeroa syötä "x".
Enter Certificate Details
Select Product:
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
tai
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Kuvaus Tuoteluettelon nro Availability Tuote Sinun hintasi Price Per lkm