Upokkaat
Toimittaja: VWR Collection
Posliinia, lasitus sisä- ja ulkopuolella (ulkopohja lasittamaton)
  • Kestää korkeintaan 1000 °C:n lämpötilan
Kansia on saatavana erikseen.
Standardin DIN 12904 mukainen.
Kirjaudu sisään nähdäksesi sopimushintasi ja saatavuus tiedot.
  Muista tietoni tässä laitteessa
TILAUS
Laajenna kaikki / Pienennä kaikki
Tyyppi Tilavuus Halk. × K Pak. VWR-tuoteluettelon nro Määrä
Matala 5 ml 30×19 mm 5 459-0194
Matala 10 ml 35×22 mm 5 459-0195
Matala 17 ml 40×25 mm 5 459-0196
Matala 21 ml 45×28 mm 5 459-0197
Matala 34 ml 50×32 mm 5 459-0198
Matala 62 ml 60×38 mm 5 459-0199
Matala 91 ml 70×44 mm 5 459-0200
Keskikorkea 10 ml 30×25 mm 5 459-0201
Keskikorkea 12 ml 35×28 mm 5 459-0202
Keskikorkea 20 ml 40×32 mm 5 459-0203
Keskikorkea 30 ml 45×36 mm 5 459-0204
Keskikorkea 45 ml 50×40 mm 5 459-0205
Keskikorkea 80 ml 60×48 mm 5 459-0206
Keskikorkea 120 ml 70×56 mm 5 459-0207
Keskikorkea 200 ml 80×62 mm 5 459-0208
Korkea 15 ml 30×38 mm 5 459-0209
Korkea 26 ml 35×44 mm 5 459-0210
Korkea 35 ml 40×50 mm 5 459-0211
Korkea 50 ml 45×56 mm 5 459-0212
Korkea 72 ml 50×62 mm 5 459-0213
Korkea 130 ml 60×75 mm 5 459-0214
Upokkaiden kannet
Halkaisijalle Pak. VWR-tuoteluettelon nro Määrä
30 mm 5 459-0215
35 mm 5 459-0216
40 mm 5 459-0217
45 mm 5 459-0218
50 mm 5 459-0219
60 mm 5 459-0220
70 mm 5 459-0221
80 mm 5 459-0222
Generate Barcodes Barcode Label Format: 
Generate PDF Catalog Page
Syötä tarkemmat tiedot.
Valitse tuote johon etsit Sertifikaattia.
Ilmoita eränumero. Tämä kenttä on pakollinen. Jos et tiedä VWR Chemicalsin eränumeroa syötä "x".
Enter Certificate Details
Select Product:
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
tai
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Kuvaus Tuoteluettelon nro Availability Tuote Sinun hintasi Price Per lkm