Blokkitermostaatti, digitaalinen, QBD ja QBH
Toimittaja: Grant
Kompaktit digitaaliset blokkitermostaatit, joihin voi valita 1, 2 tai 4 vaihdettavaa blokkia. Laitteissa on LED-näyttö, ja ne on helppo ohjelmoida. Liian korkean ja matalan lämpötilan hälytykset voidaan asettaa 0,5 °C:n sisälle säädetystä lämpötilasta. Blokkitermostaatit on tehty alumiinista ja kemikaalinkestävästä muovista, niissä on matala profiili ja viistottu etupaneli sekä erillinen säätö korkeille käyttölämpötiloille. Laitteessa on 0,1 °C:n näyttöresoluutio.
  • QBD-malleissa lämpötila-alue ympäristön lämpötila +5...+130 °C, QBH-mallissa ympäristön lämpötila +5...+200 °C
  • Toiminto- ja reaktioajastin, jossa äänihälytys, käyttö 1 min-72 h
  • Sisäisten ja ulkoisten anturien kaksipistekalibrointi mahdollista.
  • Lämpötilan vakaus ja tasaisuus 37 °C:ssa on ±0,1 °C blokin sisällä ja ±0,2 °C eri blokkien välillä
  • Ylilämpösuoja
Huomautus: Lämpötilan pysyvyys 37 °C:essa.
* RT = Käyttöympäristö
**Kaksoisblokkeja voidaan käyttää vain mallien QBA2, QBD4, QBD2 ja QBH2 kanssa.
Toimitustiedot: blokkienpoistotyökalu. Blokit on tilattava erikseen. Lisävarusteena saatavalla ulkoisella PT1000 -anturilla voi säätää näytteen- tai blokinsisäistä lämpötilaa.
Kirjaudu sisään nähdäksesi sopimushintasi ja saatavuus tiedot.
  Muista minut tällä laitteella
TILAUS
Laajenna kaikki / Pienennä kaikki
Tyyppi pyörien blokit Lämpötila-alue Lämpötilan pysyvyys Lämmitysteho L×S×K Punnus Pak. VWR-tuoteluettelon nro Määrä
QBD1 1 RT* +5...130 °C ±0,1 °C 0,15 kW 200×230×100 mm 2,5 kg 1 460-0270
QBD2, 2 RT* +5...130 °C ±0,1 °C 0,3 kW 200×280×100 mm 3 kg 1 460-0271
QBD4 4 RT* +5...130 °C ±0,1 °C 0,6 kW 200×380×100 mm 4 kg 1 460-0079
QBH2 2 RT* +5...200 °C ±0,1 °C 0,3 kW 200×280×100 mm 3 kg 1 460-0272
Interchangeable blocks
Tuote Tuotteelle Kolojen määrä Syvyys L×S×K Pak. VWR-tuoteluettelon nro Määrä
Poraamaton blokki - - - mm 140×50×63 mm 1 460-8510
Yksittäinen blokki Putket, halkaisija 10 mm 24 50 mm 140×50×63 mm 1 460-8511
Yksittäinen blokki Putket, halkaisija 12 mm 24 50 mm 140×50×63 mm 1 460-8512
Yksittäinen blokki Putket, halkaisija 13 mm 12 50 mm 140×50×63 mm 1 460-8211
Yksittäinen blokki Putket, halkaisija 16 mm 12 50 mm 140×50×63 mm 1 460-8513
Yksittäinen blokki Putket, halkaisija 17 mm, syvä (15 ml Falcon putket) 10 75 mm 140×50×63 mm 1 460-0182
Yksittäinen blokki Putket, halkaisija 18 mm 12 50 mm 140×50×63 mm 1 460-8514
Yksittäinen blokki Putket, halkaisija 24 mm 5 50 mm 140×50×63 mm 1 460-8515
Yksittäinen blokki 50 ml:n putket 4 50 mm 140×50×63 mm 1 460-8212
Yksittäinen blokki 0,5 ml:n putket 24 30 mm 140×50×63 mm 1 460-8516
Yksittäinen blokki 1,5 ml:n putket 24 35 mm 140×50×63 mm 1 460-8517
Yksittäinen blokki 2,0 ml:n putket 24 35 mm 140×50×63 mm 1 460-8123
Kaksoisblokki Mikrolevyt** - - mm 140×100×75 mm 1 460-0084
Kaksoisblokki 0,2 ml:n PCR-putket, -stripsit ja -levyt** 96 14 mm 140×100×75 mm 1 460-0085
Generate Barcodes Barcode Label Format: 
Generate PDF Catalog Page
LISÄTARVIKKEET
Laajenna kaikki / Pienennä kaikki
Accessories
Tuote Pak. Tuotteelle VWR-tuoteluettelon nro Määrä
PT 1000 -lämpötila-anturi 1 QBD1, QBD2, QBD4, QBH2 460-0093
Kansi 1 QBA1, QBD1 460-0094
Kansi 1 QBA2, QBD2, QBH2 460-0095
Kansi 1 QBD4 460-0096
Generate Barcodes Barcode Label Format: 
Generate PDF Catalog Page
Syötä tarkemmat tiedot.
Valitse tuote johon etsit Sertifikaattia.
Ilmoita eränumero. Tämä kenttä on pakollinen. Jos et tiedä VWR Chemicalsin eränumeroa syötä "x".
Enter Certificate Details
Select Product:
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
tai
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Kuvaus Tuoteluettelon nro Availability Tuote Sinun hintasi Price Per lkm