Pipetintäyttäjä, Accurpette
Toimittaja: VWR Collection
Pipetintäyttäjä, lasi- ja muovipipetit 1-100 ml.
  • Nopeimmalla asetuksella 25 ml pipetti täyttyy alle kolmessa sekunnissa
  • Silikoninen pipettiteline
  • Vaihdettava hydrofobinen kalvosuodatin suojaa yksikköä nesteeltä ja näytteitä kontaminaatiolta
  • Ympäristöystävällinen ladattava NiMH-akku mahdollistaa neljän tunnin jatkuvan käytön
  • Pariston tyhjenemisen merkkivalo, voidaan ladata käytön aikana
Accurpette-pipetintäyttäjässä on tehokas ja hiljainen moottori, joka mahdollistaa suurien tilavuuksien nopean pipetoinnin. Tilanvalintakytkimellä voi valita suuren tai pienen aspirointi- ja annostelunopeuden Ominaispainoannostelutila on suunniteltu käytettäväksi täyttöpipettien kanssa.
Tilaustiedot: Mukana toimitetaan laturi, 2 hydrofobista varasuodatinta (1×0,45 µm, 1×0,2 µm) ja pöytäteline/seinäpidike.
Kirjaudu sisään nähdäksesi sopimushintasi ja saatavuus tiedot.
  Muista tietoni tässä laitteessa
TILAUS
Laajenna kaikki / Pienennä kaikki
Tuote Pak. VWR-tuoteluettelon nro Määrä
Accurpette-pipetintäyttäjä, EU-laturi 1 612-4552
Generate Barcodes Barcode Label Format: 
Generate PDF Catalog Page
LISÄTARVIKKEET
Laajenna kaikki / Pienennä kaikki
Accessories
Tuote Pak. VWR-tuoteluettelon nro Määrä
Vaihtosuodatinsarja, 0,2 µm 5 612-3681
Vaihtosuodatinsarja, 0,45 µm 5 612-3678
Vaihtopipettiteline, silikonia 1 612-3679
Pakkauksessa kolme värillistä kärkikartiota (punainen, sininen ja vaaleanpunainen) 1 612-4555
Generate Barcodes Barcode Label Format: 
Generate PDF Catalog Page
Syötä tarkemmat tiedot.
Valitse tuote johon etsit Sertifikaattia.
Ilmoita eränumero. Tämä kenttä on pakollinen. Jos et tiedä VWR Chemicalsin eränumeroa syötä "x".
Enter Certificate Details
Select Product:
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
tai
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Kuvaus Tuoteluettelon nro Availability Tuote Sinun hintasi Price Per lkm