Yksikanavaiset pipetit, mekaaniset, säädettävä tilavuus, ergonomiset ja korkea suorituskyky (EHP)
Toimittaja: VWR Collection
Ergonomiset ja tehokkaat pipetit tarjoavat luotettavaa tarkkuutta. Entistäkin paremmat ergonomiaominaisuudet tekevät pipetoinnista mukavaa pitkäaikaisessakin käytössä.
  • Pipetointi on merkittävästi aiempaa kevyempää
  • Tilavuuden säätö ja lukitus käyvät vaivattomasti
  • Ensiluokkaiset mittatarkkuus ja hajontatarkkuus tärkeisiin käyttötarkoituksiin
  • Kapeneva varsi ja säädettävä, helppokäyttöinen kärjenpoistaja, joihin sopivat yleisimmin käytetyt kärjet
  • Laajennettu sormituki kätevään pipetointiin
  • Voidaan autoklavoida
Kirjaudu sisään nähdäksesi sopimushintasi ja saatavuus tiedot.
  Muista tietoni tässä laitteessa
TILAUS
Laajenna kaikki / Pienennä kaikki
Tilavuus Tarkkuus Epätarkkuus Pak. VWR-tuoteluettelon nro Määrä
0,2 - 2 µl ±12,0...±1,5 % <6,0 - <0,7 % 1 613-5258
0,5 - 10 µl ±1,2...±0,6 % <2,8 - <0,4 % 1 613-5259
2 - 20 µl ±1,0...±0,6 % <1,5 - <0,3 % 1 613-5260
5 - 50 µl ±0,9...±0,6 % <2,0 - <0,4 % 1 613-5261
10 - 100 µl ±0,6...±0,5 % <0,8 - <0,2 % 1 613-5262
20 - 200 µl ±2,5...±0,5 % <0,6 - <0,2 % 1 613-5263
50 - 250 µl ±1,0...±0,6 % <0,4 - <0,3 % 1 613-5264
100 - 1000 µl ±0,9...±0,6 % <0,4 - <0,15 % 1 613-5265
1000 - 5000 µl ±0,6...±0,5 % <0,25 - <0,15 % 1 613-5266
1000 - 10000 µl ±2,5...±0,5 % <0,6 - <0,2 % 1 613-5267
Aloituspakkaukset
Tuote Pak. VWR-tuoteluettelon nro Määrä
VWR EHP 3 Pack, incl. 3 pipettes (2 - 20 / 20 - 200 / 100 - 1000 µl) and 4 pipette linear stand 1 613-5465
VWR EHP 4 Pack, incl. 4 pipettes (0,5 - 10 /2 - 20 / 20 - 200 / 100 - 1000 µl) and 4 pipette linear stand 1 613-5462
Aloituspakkaus 3 sisältää kolme yksikanavaista pipettiä, mukana kärjenpoistaja
(0,5 - 10 µl / 10 - 100 µl / 100 - 1000 µl)
1 613-5280 Unavailable
VWR EHP 3 Pack, incl. 3 pipettes (0,5 - 10 / 10 - 100 / 100 - 1000 µl) and 4 pipette linear stand 1 613-5466
unavailable Tätä tuotetta ei ole enää saatavana. Voit etsiä vaihtoehtoisia tuotteita selaamalla edellä olevia VWR-luettelon tuotenumeroita. Jos tarvitset lisätietoja, soita VWR-asiakaspalveluun numeroon (09) 8045 5300.
Generate Barcodes Barcode Label Format: 
Generate PDF Catalog Page
LISÄTARVIKKEET
Laajenna kaikki / Pienennä kaikki
Accessories
Tuote Pak. VWR-tuoteluettelon nro Määrä
Linear stand for four pipettes 1 613-5471
Multiple stand for up to eight pipettes 1 613-5472
Rotating stand for up to six pipettes (only single channel, volumes 2 - 1000 μl (EHP and Standard Line)) 1 613-5473
Filter for 5 and 10 ml pipettes 1 613-5191
Hyllypidike 3 pipetille 1 613-0090
Lineaarinen teline kuudelle pipetille 1 613-0086
Karuselliteline 6 pipetille 1 613-0085
Generate Barcodes Barcode Label Format: 
Generate PDF Catalog Page
Syötä tarkemmat tiedot.
Valitse tuote johon etsit Sertifikaattia.
Ilmoita eränumero. Tämä kenttä on pakollinen. Jos et tiedä VWR Chemicalsin eränumeroa syötä "x".
Enter Certificate Details
Select Product:
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
tai
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Kuvaus Tuoteluettelon nro Availability Tuote Sinun hintasi Price Per lkm