Stereo zoom microscopes, Stemi 305
Toimittaja: Zeiss
The Stemi 305 are compact Greenough stereo microscopes.
  • Three-dimensional and crisp images
  • Bright LED illumination with daylight colour
  • Long lifetime and low energy consumption
For any applications in education, laboratories or industrial production environments.
Ordering information: Eyepieces are included.
Kirjaudu sisään nähdäksesi sopimushintasi ja saatavuus tiedot.
  Muista tietoni tässä laitteessa
TILAUS
Laajenna kaikki / Pienennä kaikki
Tyyppi Malli Suurennos Valaistus Pak. VWR-tuoteluettelon nro Määrä
Binocular Stemi 305 Edu 8× - 40× LED 1 630-2624
Binocular Stemi 305 Mat 8× - 40× LED 1 630-2626
Binocular Stemi 305 Lab 8× - 40× LED 1 630-2625
Generate Barcodes Barcode Label Format: 
Generate PDF Catalog Page
TEKNISET TIEDOT
Okulaari WF 10×/23
Kontrastitekniikka Kirkas- ja pimeäkenttä
Zoomaus 5:1
Tarkennusjärjestelmä Koaksiaalinen karkea- ja hienosäätö
Camera 1,2 MP
LISÄTARVIKKEET
Laajenna kaikki / Pienennä kaikki
Accessories
Tuote Pak. VWR-tuoteluettelon nro Määrä
Transport case for Stemi 305/508 1 ZEIS4350659000000
Generate Barcodes Barcode Label Format: 
Generate PDF Catalog Page
Syötä tarkemmat tiedot.
Valitse tuote johon etsit Sertifikaattia.
Ilmoita eränumero. Tämä kenttä on pakollinen. Jos et tiedä VWR Chemicalsin eränumeroa syötä "x".
Enter Certificate Details
Select Product:
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
tai
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Kuvaus Tuoteluettelon nro Availability Tuote Sinun hintasi Price Per lkm