Suodatinkärjet
Toimittaja: VWR Collection
Kaikki kärjet ovat laadukasta 100-prosenttisen puhdasta käyttämätöntä lääketieteelliseen käyttöön soveltuvaa polypropeenia. Laadukkaissa muoteissa valmistettuja kärkiä voi käyttää kaikkiin vaativiin sovelluksiin. Steriilit tuotteet on testattu endotoksiinikontaminaation (pyrogeenit) varalta ja ne täyttävät USP-vaatimukset. Kaikkien testitulosten sertifikaatit on tallennettu eränumeron mukaan.
  • Tavallista leveämpi tiiviste takaa, että kärjet istuvat helposti, yhtenäisesti ja vuotamatta niin uusiin kuin vanhoihinkin pipetteihin
  • Takuu, etteivät kärjet sisällä havaittavia määriä DNA:ta, DNaasia/RNaasia, endotoksiineja tai raskasmetalleja
Kirjaudu sisään nähdäksesi sopimushintasi ja saatavuus tiedot.
  Muista tietoni tässä laitteessa
TILAUS
Laajenna kaikki / Pienennä kaikki
Bulk
Tip style Tilavuus Steriili Pituus Yhteensopivuus Pakkaus Pak. VWR-tuoteluettelon nro Määrä
UltraFine™, pitkät 0,1 - 10 µl - 38,10 mm AF1 Tukkupakkaus 1.000 732-0565
UltraFine™, asteikko 0,1 - 10 µl - 31,42 mm AF1 Tukkupakkaus 1.000 732-0561
Bevel Point™, asteikko 0,5 - 10 µl - 44,83 mm AF2 Tukkupakkaus 1.000 732-0517
Bevel Point™ 1 - 40 µl - 49,66 mm AF3 Tukkupakkaus 1.000 732-0526
Bevel Point™ 1 - 50 µl - 49,66 mm AF4 Tukkupakkaus 1.000 732-0567
Bevel Point™ 1 - 100 µl - 49,66 mm AF5 Tukkupakkaus 1.000 732-0521
Bevel Point™ 1 - 160 µl - 49,66 mm AF6 Tukkupakkaus 1.000 732-0571
Bevel Point™, suuri aukko 1 - 200 µl - 49,66 mm AF7 Tukkupakkaus 1.000 732-0558
UltraFine™ 1 - 200 µl - 52,07 mm AF7 Tukkupakkaus 1.000 732-0539
Bevel Point™ 1 - 300 µl - 52,07 mm AF8 Tukkupakkaus 1.000 732-0535
UltraFine™ 100 - 1000 µl - 88,90 mm AF9 Tukkupakkaus 1.000 732-0532
Racked
Tip style Tilavuus Steriili Pituus Yhteensopivuus Pakkaus Pak. VWR-tuoteluettelon nro Määrä
UltraFine™, pitkät 0,1 - 10 µl - 38,10 mm AF1 10 x 96 kpl 960 732-0542
UltraFine™, asteikko 0,1 - 10 µl - 31,42 mm AF1 12 x 96 kpl 1.152 732-0515
Bevel Point™, asteikko 0,5 - 10 µl - 44,83 mm AF2 10 x 96 kpl 960 732-0518
Bevel Point™ 1 - 40 µl - 49,66 mm AF3 10 x 96 kpl 960 732-0527
Bevel Point™ 1 - 50 µl - 49,66 mm AF4 10 x 96 kpl 960 732-0568
Bevel Point™ 1 - 100 µl - 49,66 mm AF5 10 x 96 kpl 960 732-0522
Bevel Point™ 1 - 160 µl - 49,66 mm AF6 10 x 96 kpl 960 732-0529
Bevel Point™, suuri aukko 1 - 200 µl - 49,66 mm AF7 10 x 96 kpl 960 732-0559
UltraFine™ 1 - 200 µl - 52,07 mm AF7 10 x 96 kpl 960 732-0540
Bevel Point™ 1 - 300 µl - 52,07 mm AF8 10 x 96 kpl 960 732-0536
Rainin® LTS™ style, low retention 1 - 300 µl - 61 mm AF8 10 racks, 96 each 960 732-2896
UltraFine™ 100 - 1000 µl - 88,90 mm AF9 6 x 96 kpl 576 732-0533
Racked, sterile
Tip style Tilavuus Steriili Pituus Yhteensopivuus Pakkaus Pak. VWR-tuoteluettelon nro Määrä
UltraFine™, pitkät 0,1 - 10 µl + 38,10 mm AF1 10 x 96 kpl 960 732-0543
UltraFine™, asteikko 0,1 - 10 µl + 31,42 mm AF1 12 x 96 kpl 1.152 732-0516
Rainin® LTS™ style 0,1 - 20 µl + 48,26 mm AF13 10 x 96 kpl 960 732-0799
Micro 0,1 - 30 µl + 38,10 mm AF1 10 x 96 kpl 960 732-1100
Bevel Point™, asteikko 0,5 - 10 µl + 44,83 mm AF2 10 x 96 kpl 960 732-0519
UltraFine™, asteikko 0,5 - 10 µl + 49,66 mm AF16 10 x 96 kpl 960 732-1101
Bevel Point™ 1 - 40 µl + 49,66 mm AF3 10 x 96 kpl 960 732-0528
Bevel Point™ 1 - 40 µl + 49,66 mm AF3 5 x 192 kpl 960 732-0525
Bevel Point™ 1 - 50 µl + 49,66 mm AF4 10 x 96 kpl 960 732-0520
UltraFine™, FlexTop™, asteikko 1 - 50 µl + 49,66 mm AF4 10 x 96 kpl 960 732-1105
Standardi 1 - 100 µl + 49,66 mm AF5 10 x 96 kpl 960 732-1103
Bevel Point™, asteikko 1 - 100 µl + 49,66 mm AF5 10 x 96 kpl 960 732-1102
UltraFine™, pitkät 1 - 100 µl + 83,82 mm AF5 6 x 96 kpl 576 732-1107
Bevel Point™ 1 - 100 µl + 49,66 mm AF5 10 x 96 kpl 960 732-0523
Bevel Point™ 1 - 160 µl + 49,66 mm AF6 5 x 192 kpl 960 732-0573
Bevel Point™ 1 - 160 µl + 49,66 mm AF6 10 x 96 kpl 960 732-0530
Rainin® LTS™ style 1 - 200 µl + 51,31 mm AF11 10 x 96 kpl 960 732-0800
UltraFine™ 1 - 200 µl + 52,07 mm AF7 10 x 96 kpl 960 732-0541
UltraFine™, pitkät 1 - 200 µl + 83,82 mm AF7 6 x 96 kpl 576 732-0610
Bevel Point™, suuri aukko 1 - 200 µl + 49,66 mm AF7 10 x 96 kpl 960 732-0544
Bevel Point™ 1 - 300 µl + 52,07 mm AF8 10 x 96 kpl 960 732-0537
Rainin® LTS™ style, low retention 1 - 300 µl + 61 mm AF8 10 racks, 96 each 960 732-2898
UltraFine™, pitkät 1 - 300 µl + 71,12 mm AF8 6 x 96 kpl 576 732-0611
Rainin® LTS™ style 100 - 1000 µl + 88,90 mm AF12 6 x 96 kpl 576 732-0801
UltraFine™, FlexTop™ 100 - 1000 µl + 75,95 mm AF9 6 x 96 kpl 576 732-1106
UltraFine™ 100 - 1000 µl + 88,90 mm AF9 6 x 96 kpl 576 732-0534
Laaja aukko 100 - 1000 µl + 88,90 mm AF9 6 telinettä, 96 kpl/teline 576 613-0752
Aerosolieste 100 - 1200 µl + 88,90 mm K 6 telinettä, 96 kpl/teline 576 613-0753
Sartorius® type 1250 µl + 88,90 mm - 6 racks, 96 each 576 732-2894
Pak Rak™ refill
Tip style Tilavuus Steriili Yhteensopivuus Pakkaus Pak. VWR-tuoteluettelon nro Määrä
UltraFine™, asteikko 0,1 - 10 µl - AF1 Täyttölaatikot 864 732-0563
Pak Rak™ Express -täyttöpakkaus
Tip style Tilavuus Steriili Yhteensopivuus Pakkaus Pak. VWR-tuoteluettelon nro Määrä
UltraFine™, asteikko 0,1 - 10 µl - AF1 Pak Rak™ Express -täyttöteline 864 732-0564
Yksittäispakattu, steriili
Tip style Tilavuus Steriili Pituus Yhteensopivuus Pakkaus Pak. VWR-tuoteluettelon nro Määrä
UltraFine™, pitkät 0,1 - 10 µl + 38,10 mm AF1 Yksittäin 200 732-0566
UltraFine™, asteikko 0,1 - 10 µl + 31,42 mm AF1 Yksittäin 200 732-0562
Bevel Point™ 1 - 40 µl + 49,66 mm AF3 Yksittäin 200 732-0524
Bevel Point™ 1 - 50 µl + 49,66 mm AF4 Yksittäin 200 732-0569
Bevel Point™ 1 - 100 µl + 49,66 mm AF5 Yksittäin 200 732-0570
Bevel Point™ 1 - 160 µl + 49,66 mm AF6 Yksittäin 200 732-0572
Bevel Point™, suuri aukko 1 - 200 µl + 49,66 mm AF7 Yksittäin 200 732-0560
UltraFine™ 1 - 200 µl + 52,07 mm AF7 Yksittäin 200 732-0538
Bevel Point™ 1 - 300 µl + 52,07 mm AF8 Yksittäin 200 732-0574
UltraFine™ 100 - 1000 µl + 88,90 mm AF9 Yksittäin 200 732-0531
Generate Barcodes Barcode Label Format: 
Generate PDF Catalog Page
Syötä tarkemmat tiedot.
Valitse tuote johon etsit Sertifikaattia.
Ilmoita eränumero. Tämä kenttä on pakollinen. Jos et tiedä VWR Chemicalsin eränumeroa syötä "x".
Enter Certificate Details
Select Product:
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
tai
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Kuvaus Tuoteluettelon nro Availability Tuote Sinun hintasi Price Per lkm