Pullo, kapea suuaukko, GL-kierre, ilman kierrekorkkia, DURAN®
Toimittaja: DWK Life Sciences
215-6115EA 36 EUR
215-6115 215-6116 215-3809 SCOT218059103 SCOT218058604 SCOT218052453 SCOT218058801 SCOT218055159 SCOT218056952 215-2438 215-1558 215-3813 215-2439 215-1559 215-3901 215-1556 215-3812 215-2437 215-3811 215-1557 215-1554 215-3810 215-1555 SCOT218053606_R
Pullo, kapea suuaukko, GL-kierre, ilman kierrekorkkia, DURAN®
Pullot Lasipullot
DURAN® PROTECT coated Borosilicate glass 3.3, clear, with or without screw cap.
  • Very good chemical resistance and good heat resistance (max. thermal load 135 °C), constant loads longer than 30 mins should be avoided
  • Minimal thermal expansion, giving relatively high resistance to temperature changes
  • Compressive strength is not increased by the plastic coating
  • Glass Type I according to USP, EP and JP
Pyöreä, asteikko, DIN-kierre. Ilman kaatorengasta ja kierrekorkkia. Pinnoite suojaa pulloja mekaanisilta vaurioilta (esim. naarmuilta) ja suojaa roiskeilta pullon särkyessä. Pinnoite estää myös lasinsirpaleiden lentämisen laajalle alueelle.
Painettu jäljityskoodi (erätunniste).
*N tilavuus ja erikoismuotoiltu lasireunus helpottaa kaatamista ilman erillistä kaatorengasta.
**Pullossa oleva rengasvahvike osoittaa pullon nimellistilavuuden.
Sertifikaatit: ISO 4796-1.