Esiliina, kryogeeninen, Cryo-Apron®
Toimittaja: Tempshield
Cryo-Apron® Cryo-Industrial®
113-2603EA 413 EUR
113-2603 113-2602 113-2601 113-1599 113-2600
Esiliina, kryogeeninen, Cryo-Apron®
Työvaatteet
Cryo-Aprons®-esiliinat ovat monikerroksisia esiliinoja, jotka suojaavat keskivartaloa ja jalkoja joutumasta kosketuksiin kylmien pintojen kanssa. Lisäksi ne suojaavat nesteroiskeilta kryogeenisissä tiloissa.
  • Suojaa lämpötiloilta –160...+150 °C
  • NIskassa ja vyötäröllä on säädettävät hihnat ja pikasoljet
  • Vesitiivis nailonpinta suojaa kryogeenisiltä roiskeilta
  • Cryo-Industrial®-mallissa on kestävä, vesitiivis Cordura®-nailonpinta
Ne soveltuvat tiloihin, joissa käsitellään kryogeenisia nesteitä, kuivajäätä tai nestemäistä typpeä (höyrynä) tai työskennellään autoklaavien kanssa. Esiliina on eristetty, ja sen sisäpinnalla on laminoitu hengittävä kalvo. Kummallakin sivulla on joustavaa palttinakangasta.
Sertifikaatit: EN 511, luokka III