Puhdastilan matot ja lattiapinnoitteet
Pölyä ja hiukkasia keräävät matot ja erikoispinnoitteet ehkäisevät kontaminaatioita puhdastiloissa.
Matot ja lattiapinnoitteet Hiukkaset pyrkivät asettumaan tasaisille pinnoille niiden adheesio-ominaisuuksien ja puhdastilan ilmavirtauksen mukaan. Lopulta hiukkaset laskeutuvat lattiapinnoitteelle muodostaen kontaminaatiokohtia.
Tarramatoilla, kiinteillä matoilla ja erityisillä lattiapinnoitteilla on keskeinen rooli, kun halutaan valvoa hiukkaskontaminaatiota puhdastilan edustalla. Jotta kontaminaation valvonta puhdastilassa tai valvotussa ympäristössä olisi mahdollisimman tehokasta, on suositeltavaa käyttää kiinteiden mattojen, erikoislattiapinnoitteen ja tarramattojen yhdistelmää.