Puhdastilan puhdistusvälineet
Puhdistukseen vaikuttaa pääasiassa neljä tekijää, joiden perusteella puhdistusvälineet ja -tarvikkeet valitaan. Myös puhdistettavan pinnan ominaisuudet vaikuttavat käytettyihin puhdistusmenetelmiin.
Puhdastilan puhdistusvälineet
Neljä puhdistamiseen vaikuttavaa tekijää:
Kemikaalit
Puhdistuksen käynnistävät puhdistusaineen aktiiviset ainesosat. Ne neutraloivat sidosvoimat, jolloin sekä irralliset kontaminaatiot että sitoutuneet kontaminaatiot on helppo puhdistaa. Vesi toimii kantajana kontaminaatioiden poistamisessa.
Aika
Tämä tekijä kuvaa puhdistusaineen tai -hauteen käytöstä lian irtoamiseen kuluvaa aikaa. Puhdastiloissa tätä tekijää ei tarvitse välttämättä ottaa huomioon, sillä likaa kertyy todennäköisesti vähemmän kuin teollisuusympäristöissä eikä se pääse pinttymään. Toisaalta pinnan ominaisuuksien takia puhdistuksessa käytetään usein kuitenkin märkää liinaa.
Lämpötila
Tietynlaiset kontaminaatiot irtoavat helpommin lämpimällä kuin kylmällä vedellä.
Puhdistustapa
Kun puhdistus tehdään optimaalisesti, työskentelyn voi aloittaa uudestaan nopeammin ja itse puhdistaminenkin nopeutuu. Tätä tekijää ei tarvitse ottaa huomioon, jos kontaminaatio on vähäistä. Puhdistus tehdään käsin pyyhkimällä, jotta hiukkasia ja pyörteitä syntyisi mahdollisimman vähän.