Puhdastilakalusteet
Puhdastiloissa tilankäyttö on suunniteltava hyvin, sillä jokainen neliömetri maksaa. Tämä takia myynnissä ei ole vakioratkaisuja tai -kokoja.
Ruostumattomasta teräksestä valmistetut puhdastilakalusteet johtavat sähköä. Niiden runko on pystysuora, etuosa yhtenäinen ja yläosa rei'itetty, mikä vähentää haitallisia pystysuoria laminaarivirtauksia. Kalusteiden siirtely ja puhdistus on entistäkin helpompaa. Yläosan reikien halkaisija on 8...10 millimetriä, ja niiden reunat ovat viistot molemmilta puolilta.
basan-palvelu
Autamme sinua pukeutumistilojen sekä henkilökunnalle tarkoitettujen ilmalukkojen suunnittelussa.