Kengät ja saappaat puhdastiloihin
Puhdastiloissa on tarpeen minimoida liukastumisista johtuvat henkilövahinkojen riskit ja staattisen sähkön purkauksista johtuvat laiteviat ja käyttökatkokset.
Oikeanlaiset jalkineet ovat olennainen osa turvallisuutta asennettujen laitteistojen, lattiapintojen ja vaatetuksen ohella.
Kengät ja saappaat puhdastiloihin
Jalkineita käytetään useita tunteja päivässä, joten niiden on oltava turvallisia (sekä ihmisille että prosesseille) ja mukavia käyttää.
Turva- ja suojajalkineet sekä teollisuuskäyttöön tarkoitetut kengät ovat erilaisia. Ne on valmistettu seuraavien eurooppalaisten standardien vaatimusten mukaisesti:
EN 61340-5-1: Sähköstaattisille varauksille herkkien komponenttien suojaaminen / suojahaalareita koskevat vaatimukset
EN 4843-100: Luistamattomuustestauksen vaatimukset
EN ISO 20344: Vaatimukset ja testimenetelmät
EN ISO 20345: Turvajalkineen ominaisuudet
EN ISO 20346: Suojajalkineen ominaisuudet
EN ISO 20347: Ammattilaiskäyttöön tarkoitetun jalkineen ominaisuudet
Vesitiiviitä jalkineita, kuten puhdistettavia ja desinfioitavia polyuretaanipistokkaita tai mikrokuitukengiä, on käytettävä aina, kun lähellä on suuria määriä nesteitä. Sähköstaattista varausta voi estää tai ehkäistä antistaattisilla tai ESD-suojatuilla jalkineilla.
Lisätietoja
Toimittajan tuoteluetteloita on saatavana tilauksesta.