Puhdastilakäsineet ja -sormisuojukset
test test
Puhdastiloissa käsineet ja sormisuojukset suojaavat sekä tuotteita että käyttäjää kontaminaatioilta.
Puhdastilakäsineet ja -sormisuojukset VWR tarjoaa kattavan valikoiman puhdastilojen ja valvottujen ympäristöjen käsineitä, jotka soveltuvat lääketieteellisten varusteiden käsittelyyn, henkilösuojaimiksi ja puhdastilakäyttöön. Käsineiden valintaan vaikuttavat ote, käyttömukavuus ja pituus, jotka vaihtelevat eri käsineissä.
Biotieteiden puhdastiloihin tarkoitetut steriilit ja steriloimattomat ISO 4- ja 5 -luokkien käsineet ovat erittäin mukavat, vahvat ja pitävät. 
Käsineitä on suositeltavaa testata käytännössä ennen tietyn mallin valitsemista.
VWR suosittelee:
Voit vähentää steriilien lateksi- ja nitriilikäsineiden käyttämisestä aiheutuvaa hikoilua pitämällä käsineiden sisällä kangaskäsineitä.
Hihateipit
Hihateipit pitävät puhdastilavaatteiden hihansuut tiiviinä.
basan-käsineet
Autamme sinua valitsemaan eri käyttötarkoituksiin parhaiten sopivat käsineet.