Puhdastilan ionisaatio
Ionisaatiolla neutraloidaan sähköstaattisia varauksia, joita tapahtuu kahden materiaalin hangatessa toisiaan vasten tai irtautuessa toisistaan. Elektronien vaihtaessa paikkaa toiseen materiaaliin syntyy elektronien ylijäämä (negatiivinen varaus) ja toiseen alijäämä (positiivinen varaus).
Puhdastilan ionisaatio
Ihmisille sähköstaattiset lataukset ja purkaukset ovat yleensä harmittomia. Mikroelektroniikassa ja sirujen valmistuksessa varaukset tai niiden purkautuminen voivat kuitenkin vaikuttaa tuotteen laatuun.
Erityisesti mikroelektroniikassa sähköstaattinen purkaus (ESD) voi aiheuttaa puolijohde- tai piirilevyvikoja, jotka vaikuttavat esimerkiksi tietokoneiden, puhelinten ja lääkinnällisten laitteiden toimintaan. Lisäksi se voi aiheuttaa tuotantohäiriöitä, koska kontaminaatiohiukkaset pyrkivät asettumaan sähköstaattisesti latautuneille pinnoille (ESA).
Ionisointi on eräs ratkaisu tähän ongelmaan muiden suojaustapojen, kuten johtavien pintojen, laitteiden ja vaatetuksen, lisäksi. Käytettävä menetelmä määräytyy ionisoitavan alueen tai tuotteen mukaan:
Kattoon asennettavat ionisaattorit
Staattisen varauksen neutralointiin koko työpinnalla. Puhaltimissa on kaksi tai kolme tuuletinta, joiden nopeussäätö ja kiinteä lämmityselementti tekevät käytöstä miellyttävää. Osat ja materiaalit ovat silikonittomia ja soveltuvat puhdastilaan.
Pöytätasoionisaattorit
Pieni, kannettava malli sopii kenttäkäyttöön. Ionisointipuhallin sähköstaattisten varausten hallintaan. Itsestään säätyvä ohjauspiiri. Modulaarinen johdotus syöttää virtaa enintään 3 yksikölle samasta vakiovirtalähteestä.
Ionisoiva ilmapistooli
Soveltuu voimakkaan puhallustehon ansiosta staattisen varauksen neutralointiin puhdistusprosesseissa ja tehokkaaseen hiukkaskontaminaatioiden poistoon. Ionisointiin tarkoitetut ilmapistoolit ovat erittäin kevyitä. Niiden ergonominen rakenne ja joustava ilmaletku tekevät käytöstä miellyttävää.
Ota yhteyttä