Puhdastilan pakkaukset
Puhdastilapakkausten tärkein tehtävä on suojata tuotetta ulkoisilta kontaminaatioilta.
Puhdastilan pakkaukset
VWR tarjoaa laajan valikoiman tuotteita puhdastilojen ja valvottujen ympäristöjen vaativiin pakkaustarkoituksiin. Tärkeitä ominaisuuksia ovat esimerkiksi steriloitavuus, alhainen hiukkaskontaminaatio, useimpien kemikaalien kestävyys, tiiviys ja antistaattisuus. Myynnissä on pusseja, repäisypusseja ja putkia. Tuotteen näkee läpinäkyvän kalvon lävitse. Valikoimaan sisältyy myös tulostukseen sopivia kalvoja.
Kaikkia puhdastilan pakkaustyyppejä on saatavana erilaisia puhdastilaluokkia varten. Lisäksi myynnissä on pakkauksia kaikenkokoisille koneille ja laitteille tai muille kookkaille steriloiduille tuotteille. Sulkemistarvikkeita saatavana pyynnöstä.