Puhdastilan suojalasit
Haluatko gamma- tai etyleenioksidisteriloidut kertakäyttöiset? Tai autoklavoitavat tai vetyperoksidihöyryllä steriloitavat kestokäyttöiset? Puhdastiloihin ja valvottuihin ympäristöihin tarkoitetut suojalasimme, sekä kerta- että kestokäyttöiset, on suunniteltu laitoksesi peruskäyttöön sopiviksi käyttäjät huomioiden. Lasit on valmistettu vahvoista mutta kevyistä ja miellyttävistä puhdastilavaatimuksia vastaavista materiaaleista. Saatavana useita malleja.
Puhdastilan suojalasit
Sekä autoklavoitavat että kertakäyttöiset suojalasit ovat huurtumattomia, niissä on optisesti korjatut kovapinnoitteiset linssit ja epäsuora ilmavaihto. Sopivat silmälaseja käyttäville. Täysin lateksittomia. Kaikki steriilit kertakäyttöiset suojalasit tarkastetaan yksitellen laadun varmistamiseksi. Ne sopivat lääketieteellisten työskentelyyn, henkilösuojaimiksi ja kaikkialle, missä suojalaseja tarvitaan.