Puhdastilaimurit
Teolliset puhdastilaimurit täydentävät keskusimurijärjestelmää. Tuotesarjaan kuuluu monenlaisiin käyttötarkoituksiin soveltuvia tehokkaita imureita ja lisävarusteita. Ne poistavat paitsi märät, kosteat ja kuivat kontaminantit, myös kriittiset tai räjähdysalttiit kemikaalit.
Puhdastilaimurit
Imuteho
Puhdastilaimureiden optimaalinen imuteho syntyy moottorin, ilmavirtauksen ja tehokkaan, vaakasuuntaisen suodatinpussin yhteisvaikutuksesta. Imutehossa on kaksi eri säätötasoa. Virtausnopeus on yli 40 litraa sekunnissa, ja imurin moottori ja tuuletin toimivat optimaalisesti ja hiljaisesti.
Suodatus
Puhdastilaimurien tärkein tehtävä on kerätä äärimmäisen pienet hiukkaset ja jäämät, joita syntyy materiaaleista, kontaminanteista ja moottorista.
ULPA-suodatin– teho: 99,999 % hiukkasten koon ollessa jopa vain 0,12 mikronia (Ultra Low Penetration Air)
HEPA-suodatin – teho: 99,999 % hiukkasten koon ollessa jopa vain 0,3 mikronia (High Efficiency Particulate Air)
Puhdastilamalleissa käytetään tehokasta ULPA-suodatinta. Tehokkuuden takia ULPA-suodatin on korkeimmalla imutasolla HEPA-suodatin.
Suodatus (4- tai 5-vaiheinen) ja suodattimen sijainti ovat mallikohtaisia.
Laaja valikoima erilaisia lisävarusteita:
Neulasuojus