Puhdastilan puhdistusliinat ja vanupuikot
Puhdastilan puhdistusliinat ja vanupuikot
Puhdastilan puhdistusliinat kuuluvat puhdastilan ja valvottujen ympäristöjen tärkeimpiin työvälineisiin. Niitä käytetään puhdistamisessa, kun halutaan poistaa paljaalla silmällä havaittavissa olevat kontaminaatiot ja edistää hyvää perushygieniaa ja siisteyttä.
Jotta puhdistus olisi tehokasta, puhdastilan puhdistusliinojen on kyettävä imemään erilaisia pintakontaminaatioita nopeasti eivätkä ne saa levittää likaa eteenpäin hiukkasten, kuitujen, ionien tai mikrobiologisen kontaminaation kautta.
Puhdastilojen vaatimukset voivat vaihdella suuresti, ja siksi puhdistusliinojen on oltava käyttötarkoituksen mukaisia. Puhdistusliinojen materiaali ja rakenne vaikuttavat niiden ominaisuuksiin.
Sertifioitu laatu
Puhdistusliinat valmistaa yhteistyökumppanimme ITW, ja ne ovat alan vaativimpien laadunvalvontastandardien mukaisia.
Texwipe on ainoa vähintään ISO 5 -luokkien puhdastiloissa käytettävien puhdistusliinojen valmistaja, jolla on ISO-sertifikaatti.
basan-puhdistusliinojen käyttäminen
Autamme sinua valitsemaan eri käyttötarkoituksiin parhaiten sopivat puhdistusliinat.