Bio Chrom
Bio Chrom
VWR tarjoaa proteiinien puhdistamiseen laajan tuotevalikoiman, joka perustuu erilaisiin testattuihin teknologioihin (mm. IEX, ultrasuodatus, dialyysi ja affiniteettiin perustuva puhdistaminen).
Affiniteettitekniikkaa voidaan käyttää tiettyjen molekyylien eristämiseen seoksesta (esimerkiksi His·Bind®-puhdistus), halutun molekyylin sieppaamiseen vuorovaikutustutkimuksiin (esim. immobilisointi GST·Bind™-hartsissa) tai komponentin poistaminen reaktiosta (esim. proteaasin poistaminen Cleavage Capture -sarjalla). Fuusiomerkkien lisääminen sopivilla tuottovektoreilla mahdollistaa rekombinanttien proteiinien affiniteettiin perustuvan puhdistamisen useilla eri menetelmillä.
His·Tag®-fuusioproteiinien puhdistukseen IMAC-menetelmällä (immobilisoiva metalliaffiniteettikromatografia) käytettävien matriisien valikoimamme on markkinoiden laajin. Valikoimassa on agaroosipohjainen His·Bind-hartsi, esiladattu, uuttumaton Ni-NTA His·Bind -hartsi, magneettipohjaiset His·Mag™ agaroosihelmet, selluloosapohjaiset esiladatut His·Bind-pikakolonnit ja patruunat; metakrylaattinen His·Bind Fractogel® -hartsi, joka mahdollistaa korkeiden paineiden ja kapasiteettien käytön. Muut agaroosipohjaiset affiniteettihartsit mahdollistavat GST·Tag™, S·Tag™ ja T7·Tag®-fuusioproteiinien nopean puhdistamisen.
AVAA PROTEIININPUHDISTUS LIFE SCIENCELLA -MIKROSIVUSTO