Kaasukromatografia
Kaasukromatografia
Kaasukromatografiassa hyödynnetään näytteen erotteluun kaasufaasia ja paikallaan pysyvää nestefaasia. Pitkien kapillaarikolonnien avulla saadaan erittäin tarkkoja tuloksia.
Kaasukromatografia, eli kapillaarinen kaasukromatografia tai yksinkertaisemmin pelkkä GC, on yleisesti käytetty tekniikka muun muassa öljyteollisuudessa, elintarvikkeiden torjunta-ainejäämien testauksessa ja lääketeollisuuden jäännösliuotintestauksessa. Sitä käytetään pääasiassa haihtuvien tai puolihaihtuvien aineiden analysointiin.
Tuotesivut